AB2267
Anti-LCN2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
lipocalin 2, migration-stimulating factor inhibitor, siderocalin, Oncogene 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, lipocalin 2 (oncogene 24p3), neutrophil gelatinase-associated lipocalin, Lipocalin-2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LCN2(3934)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
品質
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected LCN2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human kidney tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2267:
試験成績書(COA)