安全性情報
AB3080P
Sigma-Aldrich
抗緑色蛍光タンパク質抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
GFP, eGFP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
vertebrates (most common)
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
クラゲの一種であるオワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質(GFP)は、生体や固定組織を含むさまざまな細胞系における遺伝子発現をモニタリングするための蛍光標識として用いられています。他の生物発光レポーターとは異なり、GFPは、基質、補因子、または他の内因性もしくは外因性タンパク質の非存在下で蛍光を発します。精製GFPは238個のアミノ酸からなる27 kDaの単量体であり、青色光またはUV光で励起されると緑色光(509 nmで最大発光)を発します。
特異性
AB3080Pは、オワンクラゲ由来の高度に精製された天然GFPに対して作製されます。天然および組換え由来のGFPと反応します。GFPに対する他の市販の抗体は、一般に大腸菌との強い反応性を示しますが、AB3080P GFP抗体は、アフィニティー精製後に全大腸菌BL21株細胞に対する広範な吸着が行われているため、大腸菌との交差反応は最小限に抑えられています。
その他の種との反応性は確認していません。
免疫原
オワンクラゲ由来の高度に精製された天然GFP。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:
前回のロットを1:500~1:1000希釈で使用し、できる限り高い希釈率と高感度の検出法による比色検出(ペルオキシダーゼ/TMB)を使用しました。
ELISA:
前回のロットを1:800~1:1,000希釈でELISAに使用しました。
注:AB3080は大腸菌タンパク質に対して吸着済みですが、ほとんどの二次抗体は吸着されていません。二次抗体による大腸菌反応性の可能性を低減するために、Milliporeの高度に精製された二次抗体を間接検出システムに使用することをお勧めします。
免疫細胞染色:
最適なワーキング希釈倍率とプロトコルは、ご自身で決定してください。。
研究のカテゴリ
エピトープタグおよび一般用途
研究のサブカテゴリ
エピトープタグ
緑色蛍光タンパク質のレベルを検出する抗緑色蛍光タンパク質抗体は、ELISA、IC、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
品質
RENCX細胞の免疫細胞染色で常に評価されています。
免疫細胞染色:このロットの抗GFPウサギpAB(赤色)を用いた、RENCX構成的発現GFPの共焦点蛍光分析。緑色は発現GFPを示します。
ターゲットの説明
変動あり(GFPは27 kDa)
物理的形状
10 mMトリスバッファー中のアフィニティー精製ウサギポリクロールIgG抗体。
アフィニティー精製ウサギ免疫グロブリン
保管および安定性
未希釈液として-20℃で受領日から1年間安定です。
取り扱いに関する推奨事項:
受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。
アナリシスノート
コントロール
GFPタグ付き融合ベクターでトランスフェクトされた細胞
RENCX細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
AB3080P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wanying Zhang et al.
eLife, 8 (2019-02-12)
Layer (L) 2/3 pyramidal neurons in the primary somatosensory cortex (S1) are sparsely active, spontaneously and during sensory stimulation. Long-range inputs from higher areas may gate L2/3 activity. We investigated their in vivo impact by expressing channelrhodopsin in three main
Polarized deposition of basement membrane proteins depends on Phosphatidylinositol synthase and the levels of Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate.
Devergne, O; Tsung, K; Barcelo, G; Schupbach, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Colleen E Hannon et al.
eLife, 6 (2017-09-12)
In Drosophila, graded expression of the maternal transcription factor Bicoid (Bcd) provides positional information to activate target genes at different positions along the anterior-posterior axis. We have measured the genome-wide binding profile of Bcd using ChIP-seq in embryos expressing single
Jason Seth Rothman et al.
eLife, 5 (2016-08-20)
Encoding continuous sensory variables requires sustained synaptic signalling. At several sensory synapses, rapid vesicle supply is achieved via highly mobile vesicles and specialized ribbon structures, but how this is achieved at central synapses without ribbons is unclear. Here we examine
Lovisa Ljungberg et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 248-248 (2016-11-18)
Information is carried out of the cerebellar cortical microcircuit via action potentials propagated along Purkinje cell axons. In several human neurodegenerative diseases, focal axonal swellings on Purkinje cells - known as torpedoes - have been associated with Purkinje cell loss.