product name
抗c-myc抗体, Chemicon®, from chicken
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
特異性
c-myc
免疫原
ヒトc-myc由来の合成ペプチドEQKLISEEDL
アプリケーション
ウェスタンブロッティング(ECL):希釈倍率1:500
免疫細胞染色:希釈倍率1:250
免疫沈降:希釈倍率1:250
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
免疫細胞染色:希釈倍率1:250
免疫沈降:希釈倍率1:250
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗c-myc抗体は、プロトオンコジーンc-Mycとしても知られるc-mycを検出するニワトリポリクローナル抗体であり、IP、WB、ICCでテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
転写因子
転写因子
物理的形状
アフィニティー精製ニワトリIgY。 0.02%アジ化ナトリウムを含むPBS中の液体。
保管および安定性
保存期間は未希釈液として2~8℃で受領日から最長6か月です。本抗体は凍結すると、約50%活性が低下します。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3252:
試験成績書(COA)
Molecular biology of the cell, 32(7), 605-621 (2021-02-11)
Complex formation and endocytosis of transforming growth factor-β (TGF-β) receptors play important roles in signaling. However, their interdependence remained unexplored. Here, we demonstrate that ALK1, a TGF-β type I receptor prevalent in endothelial cells, forms stable complexes at the cell
Molecular neurodegeneration, 2, 14-14 (2007-07-11)
The generation of the amyloid-beta peptide (Abeta) through the proteolytic processing of the amyloid precursor protein (APP) is a central event in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Recent studies highlight APP endocytosis and localization to lipid rafts as important
eLife, 7 (2018-11-21)
A presynaptic adhesion G-protein-coupled receptor, latrophilin-1, and a postsynaptic transmembrane protein, Lasso/teneurin-2, are implicated in trans-synaptic interaction that contributes to synapse formation. Surprisingly, during neuronal development, a substantial proportion of Lasso is released into the intercellular space by regulated proteolysis
Cytotechnology, 66(5), 729-740 (2013-10-05)
Human induced pluripotent stem (iPS) cells have great value for regenerative medicine, but are facing problems of low efficiency. MicroRNAs are a recently discovered class of 19-25 nt small RNAs that negatively target mRNAs. miR302/367 cluster has been demonstrated to