安全性情報
06-549
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, rabbit polyclonal
別名:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
製品名
抗Mycタグ抗体, Upstate®, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
エピトープタグは、イムノブロッティング法、免疫沈降法および免疫染色法を用いたタンパク質の標識と検出に有用です。これらはサイズが小さいため、タグ付けされたタンパク質の生化学的特性に影響を及ぼすことはないと考えられます。Mycエピトープタグは、細菌、酵母、昆虫および哺乳類の細胞系でリコンビナントタンパク質の発現を検出するために幅広く使用されています。
特異性
ヒトMyc、およびMycエピトープタグを含むリコンビナントタンパク質を特異的に認識します。
他の動物種交差反応性はテストされていません。
免疫原
エピトープ:a.a.409-420
ヒトMycの残基409~420に相当する合成ペプチド(MEQKLISEEDLN)。
アプリケーション
免疫細胞染色:
この抗体は、トランスフェクトされた細胞でMycタグ付きタンパク質を検出することが報告されています。
抗Mycタグ抗体は、ICおよびWBに適したMycタグに対する抗体です。
研究カテゴリー
エピトープタグおよび一般用途
研究サブカテゴリー
エピトープタグ
品質
Myc-PP2A AサブユニットトランスフェクトNIH/3T3ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのMyc-PP2A AサブユニットトランスフェクトNIH/3T3ライセートでmyc-PP2Aを検出できます。
ターゲットの説明
ヒトMycの分子量予測値:49 kDaの分子量観察値は変動することがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
精製ウサギ、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。凍結溶液。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒトMycのポジティブコントロール:A431細胞ライセート、卵巣がん細胞ライセート、または乳がん組織を含む広範な発現。細胞で発現するMyc融合タンパク質。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-549-25UG:
06-549:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mxi1-SRalpha: a novel Mxi1 isoform with enhanced transcriptional repression potential.
Dugast-Darzacq, C; Pirity, M; Blanck, JK; Scherl, A; Schreiber-Agus, N
Oncogene null
Tubulin-targeting chemotherapy impairs androgen receptor activity in prostate cancer.
Zhu ML, Horbinski CM, Garzotto M, Qian DZ, Beer TM, Kyprianou N
Cancer Research null
K Ojima et al.
The Journal of cell biology, 150(3), 553-566 (2000-08-10)
To learn how nebulin functions in the assembly and maintenance of I-Z-I bands, MYC- and GFP- tagged nebulin fragments were expressed in primary cultured skeletal myotubes. Their sites of incorporation were visualized by double staining with anti-MYC, antibodies to myofibrillar
L Tian et al.
The Journal of biological chemistry, 275(11), 7854-7861 (2000-03-14)
The Wiskott-Aldrich syndrome is an inherited X-linked immunodeficiency characterized by thrombocytopenia, eczema, and a tendency toward lymphoid malignancy. Lymphocytes from affected individuals have cytoskeletal abnormalities, and monocytes show impaired motility. The Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP) is a multi-domain protein involved
The zebrafish Iroquois gene iro7 positions the r4/r5 boundary and controls neurogenesis in the rostral hindbrain.
Lecaudey, V; Anselme, I; Rosa, F; Schneider-Maunoury, S
Development null