16-213
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, HRP conjugate
clone 4A6, Upstate®, from mouse
別名:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
おすすめの製品
詳細
Specificity: Recognizes and is specific for recombinant proteins containing the Myc epitope tag (EQKLISEEDL) in a variety of sequence contexts. Also recognizes human Myc.
Species Cross-reactivity: Human, others not tested
Ig Type: IgG
Host: Mouse
Molecular Weight: Varies depending upon the protein which is tagged
特異性
免疫原
アプリケーション
エピトープタグ抗体及び凡用抗体
エピトープタグ
品質
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected myc-PP2A on 10 µg of Myc-PP2A A subunit transfected NIH/3T3 lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Positive control for human Myc: Widespread expression including A431 cell lysate, ovarian cancer cell lysate, or breast carcinoma tissue. Myc fusion protein expressed in cells.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
390.2 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
199 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
16-213:
試験成績書(COA)