精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Map2(25595)
詳細
微小管結合タンパク質2(UniProt:P15146、別名:MAP-2)は、ラットにおいてMap2(Mtap2としても知られる)遺伝子(Gene ID:25595)によってコードされています。MAPは微小管に結合してこれを安定化させるタンパク質のファミリーです。広範に発現するMAP4に対し、MAP1とMAP2は主にニューロンで発現します。MAP2は微小管を安定化させてその解重合を防止する細胞骨格タンパク質で、微小管の補強効果も有すると考えられています。MAP-2は脳神経細胞微小管重合において重要な役割を果たします。また、ニューロフィラメントとアクチンフィラメントに関与することにより、微小管、他の細胞骨格要素、および細胞質小器官の間の相互作用を誘導します。カルボキシル末端近傍のドメインを介して微小管と結合するMAP2アイソフォームは4種類報告されています。MAP2アイソフォームは神経細胞、特に細胞体と樹状突起のみで発現します。中枢神経系では、MAP-2は神経細胞体と樹状突起に局在します。但し、一部の軸索にMAP-2が少量存在する場合もあります。MAP-2は通常、それぞれが約280 kDaのMAP-2aとMAP-2b、および分子量の低いMAP2cで構成され、発達中の神経系の神経分化の間に存在します。MAP-2はニューロンのマーカーであり、培養ニューロンで初めて発現する際には細胞全体で均一に分布します。しかし、その後は樹状突起の発達が進むにつれて選択的に局在します。MAP-2は、MAP/微小管親和性調節キナーゼ(MARK1またはMARK2)によってK-X-G-Sモチーフのセリン残基でリン酸化されることで微小管から解離し、脱重合します。
特異性
このポリクローナル抗体は、マウスおよびラット組織のMAP2を検出します。
免疫原
ラットMAP-2のNおよびC末端領域に由来するKLH結合した3つのペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ラット大脳皮質およびラット腎組織でMAP-2を検出できます。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLを使用、10 µgのラット脳ミクロソーム調製物でMAP-2を検出できます。
免疫細胞染色:1 µg/mLを使用、ラット初代皮質細胞でMAP-2を検出できます。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLを使用、10 µgのラット脳ミクロソーム調製物でMAP-2を検出できます。
免疫細胞染色:1 µg/mLを使用、ラット初代皮質細胞でMAP-2を検出できます。
抗MAP-2、カタログ番号AB5622-Iは、微小管結合タンパク質2をターゲットとする高度に特異的なウサギポリクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
品質
マウス小脳組織で免疫組織染色により評価。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウス小脳組織でMAP-2を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウス小脳組織でMAP-2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約280 kDa;算出値:202.41 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5622-I:
試験成績書(COA)
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 80(8), 228-228 (2023-07-26)
Nuclear Ca2+ waves elicited by NMDAR and L-type voltage-gated Ca2+-channels as well as protein transport from synapse-to-nucleus are both instrumental in control of plasticity-related gene expression. At present it is not known whether fast [Ca2+]n transients converge in the nucleus
The European journal of neuroscience, 53(11), 3548-3560 (2021-04-15)
Effective drugs that can cure cognitive impairments remain elusive. Because synaptic dysfunction has been correlated with cognitive impairments, drug development to target synaptic dysfunction is important. Recently, natural compounds and crude drugs have emerged as potential therapeutic agents for cognitive
Bioengineering (Basel, Switzerland), 9(11) (2022-11-11)
Cell-based neural regeneration is challenging due to the difficulty in obtaining sufficient neural stem cells with clinical applicability. Stem cells from apical papilla (SCAPs) originating from embryonic neural crests with high neurogenic potential could be a promising cell source for
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 84(4), 1747-1762 (2021-11-09)
Doublecortin (DCX), a microtubule associated protein, has emerged as a central biomarker of hippocampal neurogenesis. However, molecular mechanisms by which DCX is regulated are poorly understood. Since sleep is involved with the acquisition of memory and oleamide or 9-Octadecenamide (OCT)
Developmental neurobiology, 84(3), 169-190 (2024-05-30)
Spinal cord injury (SCI) resulting from trauma decreases the quality of human life. Numerous clues indicate that the limited endogenous regenerative potential is a result of the interplay between the inhibitory nature of mature nervous tissue and the inflammatory actions