安全性情報
AB5988P
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, Domain 770
Chemicon®, from rabbit
別名:
APP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, monkey
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
特異性
アミロイド前駆体タンパク質(APP)ドメイン770と反応し、APP751やAPP695とは反応しません。
免疫原
APP770のOX2ドメインに相当する合成ペプチド
エピトープ:OX2ドメイン770
アプリケーション
ウェスタンブロッティング
冷メタノール固定組織での免疫組織染色
免疫細胞染色
免疫沈降
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗アミロイド前駆体タンパク質抗体ドメイン770は、アミロイド前駆体タンパク質量を検出し、IP、WB、IC、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン Trisバッファー生理食塩水溶液、0.01%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで最長6か月保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5988P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hitomi Komura et al.
iScience, 13, 452-477 (2019-03-05)
We identified ∼30-mer amyloid-β protein (Aβ) assemblies, termed amylospheroids, from brains of patients with Alzheimer disease (AD) as toxic entities responsible for neurodegeneration and showed that Na+,K+-ATPase α3 (NAKα3) is the sole target of amylospheroid-mediated neurodegeneration. However, it remains unclear