Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
ABF17-I
Sigma-Aldrich
Anti-TGF-beta Receptor Antibody, type I
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
EC:2.7.11.30, TGFR-1, Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kD, Activin receptor-like kinase 5, ALK-5, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, Transforming growth factor-beta receptor type I, TbetaR-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat, porcine, bovine
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGFBR1(7046)
詳細
TGF-β受容体1型(UniProt:P36897、EC:2.7.11.30、別名:TGFR-1、53kDのアクチビンA受容体II型様プロテインキナーゼ、アクチビン受容体様キナーゼ5、ALK-5、セリン/トレオニンプロテインキナーゼ受容体R4、SKR4、形質転換成長因子β受容体I型、TβR-I)は、ヒトTGFBR1(別名:ALK5、SKR4)遺伝子(Gene ID:7046)によってコードされている。TGF-β R1は調べたすべての組織でみられ、胎盤で最も多く、脳と心臓で最も少なかったです。また、各種がん細胞株で発現しています。TGF-βシグナル伝達には、TGF-β受容体2型(TGF-β R2)への結合が関与しており、これによってTGF-β受容体1型(TGF-β R1)を動員し、ヘテロ二量体受容体複合体として組み立てられます。TGF-β R2は、グリシン-セリン(GS)が豊富な領域でTGF-β R1をリン酸化し、TGF-β R1のセリン/トレオニンキナーゼ活性を活性化し、その結果、受容体に結合したSmad(Small mothers against decapentaplegic)タンパク質をリン酸化します。Smadの自発的なリン酸化を防ぐため、阻害分子FKBP12はTGF-β R1のGS領域に結合し、TGF-β R2がこのドメインに接近するのを遮断します。この阻害作用は、TGF-βが受容体に結合すると消失します。
特異性
このポリクローナル抗体は、複数の動物種においてTFGβ受容体1型を特異的に検出できます。C末端領域にある15のアミノ酸のエピトープを標的とします。
免疫原
ヒトTGF-β受容体1のC末端領域に由来する15のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
このウサギポリクローナル抗TGF-β受容体1型抗体(カタログ番号:ABF17-I)は、TGF-β受容体1型の検出において、フローサイトメトリー、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングにおいてテストされています。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト脾臓、ヒト小脳、ヒト腎臓、ヒト膵臓、ヒト胎盤(絨毛)、ヒト胎盤(十二指腸細胞)でTGF-β受容体1型を検出しました。
フローサイトメトリー:1 µg/mLで使用、100万個のマウス脾臓細胞からTGF-β受容体1型を検出しました。
品質
ラット肝組織ライセートでのウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのラット肝組織ライセート中のTFGβ受容体1型を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約56 kDa、算出値:55.96 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:ABF17
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABF17-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuto Nakamura et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 318(2), H238-H251 (2019-11-28)
A disintegrin and metalloproteinase (ADAM)12 is considered to promote cardiac dysfunction based on the finding that a small-molecule ADAM12 inhibitor, KB-R7785, ameliorated cardiac function in a transverse aortic constriction (TAC) model by inhibiting the proteolytic activation of heparin-binding-EGF signaling. However
Giulio Bontempi et al.
Cell death & disease, 13(11), 965-965 (2022-11-18)
Histone acetylation/deacetylation play an essential role in modifying chromatin structure and in regulating cell plasticity in eukaryotic cells. Therefore, histone deacetylase (HDAC) pharmacological inhibitors are promising tools in the therapy of fibrotic diseases and in cancer. Peritoneal fibrosis is a
Bone marrow-derived extracellular vesicles carry the TGF-I? signal transducer Smad2 to preserve hematopoietic stem cells in mice.
Gautheron, et al.
Cell death discovery, 9, 117-117 (2023)
Lin Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 2543-2543 (2022-05-11)
Bone metastases occur in 50-70% of patients with late-stage breast cancers and effective therapies are needed. The expression of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is correlated with breast cancer metastasis, but its function in bone metastasis hasn't been well-explored.
Francesco Scavello et al.
International journal of biological sciences, 17(10), 2399-2416 (2021-07-31)
Myocardial aging increases the cardiovascular risk in the elderly. The Receptor for Advanced Glycation End-products (RAGE) is involved in age-related disorders. The soluble isoform (sRAGE) acts as a scavenger blocking the membrane-bound receptor activation. This study aims at investigating RAGE