精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CRHR2(1395)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Corticotropin-Releasing Factor Receptor 2 in human colon and Bowman′s capsule epithelial cells.
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Corticotropin-Releasing Factor Receptor 2 in 10 µg of human colon tissue lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN433:
試験成績書(COA)