精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC5A7(60482)
詳細
コリン輸送体という名前のタンパク質、つまり遺伝子SLC5A7/CHT1によってコードされているヘミコリニウム-3-感受性コリン輸送体(CHT)は、ニューロンにおける高親和性コリン輸送体です。 コリンは、重要な神経伝達物質のアセチルコリンの合成における律速段階です。アセチルコリンは中枢および末梢神経系の神経伝達物質で、さまざまな自律機能、認知機能、および運動機能を調節します。 コリン輸送体は細胞膜に限局され、特に被殻、脊髄、および髄質のコリン作動性ニューロンで発現します。コリン輸送体に欠陥があると、声帯麻痺を伴う遠位型脊髄性筋萎縮症という症候群を招くおそれがあります。コリン輸送体タンパク質は、Na+およびCl-依存性輸送体で、アセチルコリン貯蔵を枯渇させるためによく使用される化合物のヘミコリニウム3のナノモル濃度によって阻害されます。
免疫原
ヒトコリン輸送体のC末端に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用し、ラット脊髄およびヒト大脳皮質組織でコリン輸送体を検出できます。
抗コリン輸送体抗体は、コリン輸送体をターゲットとする高度に特異的なウサギポリクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびIHC(パラフィン)でテストされています。
品質
ラット脊髄組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのラット脊髄組織ライセートでコリン輸送体を検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのラット脊髄組織ライセートでコリン輸送体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約70~75 kDa。Uniprotには、 MWは約63 kDaと述べられていますが、総MWに約5 kDaが追加される1つのグリコシル化部位の記載があります。
関連事項
置換品:AB5960、AB5966
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN458:
試験成績書(COA)
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(11), 2947-2959 (2017-02-15)
Some rats [sign-trackers (STs)] are prone to attribute incentive salience to reward cues, which can manifest as a propensity to approach and contact pavlovian cues, and for addiction-like behavior. STs also exhibit poor attentional performance, relative to goal-trackers (GTs), which
Neurochemistry international, 108, 410-416 (2017-06-05)
The synaptic uptake of choline via the high-affinity, hemicholinium-3-dependent choline transporter (CHT) strongly influences the capacity of cholinergic neurons to sustain acetylcholine (ACh) synthesis and release. To advance research on the impact of CHT capacity in humans, we established the
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(16), 3426-3444 (2022-03-03)
Transport of choline via the neuronal high-affinity choline transporter (CHT; SLC5A7) is essential for cholinergic terminals to synthesize and release acetylcholine (ACh). In humans, we previously demonstrated an association between a common CHT coding substitution (rs1013940; Ile89Val) and reduced attentional
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 312(3), R368-R379 (2017-01-06)
Heart failure is characterized by the loss of sympathetic innervation to the ventricles, contributing to impaired cardiac function and arrhythmogenesis. We hypothesized that renal denervation (RDx) would reverse this loss. Male Wistar rats underwent myocardial infarction (MI) or sham surgery
Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 1075358-1075358 (2023-02-07)
There is growing evidence indicating a close relationship between inflammation and atrial fibrillation (AF). Although underlying inflammatory atrial cardiomyopathy may contribute to the development of AF, the arrhythmogenic remodeling caused by atrial inflammation has not been elucidated in detail. Herein