Merck
ABT264
Sigma-Aldrich
抗βアクチン抗体、アルギニル化(N末端)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Actin, cytoplasmic 1, arginylated, beta Actin, arginylated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
orangutan (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology)
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTB(60)
詳細
アクチン細胞質1(UniProt:P60709、別名:βアクチン、PS1TP5-結合タンパク質1)は、ヒトACTB(別名:BRWS1、PS1TP5BP1)遺伝子(Gene ID: 60)によってコードされています。翻訳後のタンパク質のアルギニル化は、Arg-転移RNA(-tRNA)タンパク質トランスフェラーゼ(Ate1、アルギニルトランスフェラーゼ)が媒介します。β-アクチンおよびγ-アクチンは、非筋肉細胞におけるアクチン細胞骨格の主要構造成分です。これらの類似性にもかかわらず、β-アクチン(γ-アクチンではなく)は、in vivoでN末端がアルギニル化され、最初の2つのN末端アミノ酸が除去されて、アルギニンに置換されます(NH2-MDDDIAAL-からNH2-RDDIAAL-へ)。アルギニル化されないと、無細胞重合中、アクチンは凝集します。Ate1ノックアウト(KO)マウス由来の線維芽細胞はラメラが崩壊していますが、これはN末端アルギニル化β-アクチンを、Ate1 KO細胞に再導入することで回復します。アルギニル化欠損細胞では、細胞内のアクチン重合体のレベルが劇的に低下することが示されており、これはアクチン重合特性の変化に起因します。
特異性
このポリクローナル抗体は、Met1とAsp2の除去とAsp3のアルギニル化によって翻訳後修飾されたβ-アクチンを検出します。本抗体はN末端が修飾されていないβ-アクチンとは反応しません。
免疫原
エピトープ:N末端。
ヒトβ-アクチンのN末端配列アルギニル化修飾に相当C末端KLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗βアクチン抗体アルギニル化(N末端)は、βアクチンN末端アルギニル化の検出において、ドットブロッティング、免疫細胞染色、ウェスタンブロッティングでの使用について検証されています。
免疫細胞染色:2.0 µg/mLで使用、HUVECおよびHeLa細胞でN末端アルギニル化β-アクチンを検出できます。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、ヒト(HeLa、HEK293、HepG2、HUVEC、Jurkat、PC3)、ラット(PC-12褐色細胞種)、齧歯類(C2C12筋芽細胞、NIH/3T3、Raw 264.7)の細胞ライセート、ならびにヒト胎盤およびマウス脳組織ホモジネート中でN末端アルギニル化β-アクチンを検出できます。
ドットブロッティング:0.2 µg/mLで使用、免疫原ペプチドを検出できましたが、N末端アルギニンがない対応するペプチドでは検出しませんでした(Dr. Anna Kashina, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA、厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、Arg-転移RNA(Arg-tRNA)タンパク質トランスフェラーゼ(Ate1)ノックアウトマウスの胚線維芽細胞において、β-アクチンN末端アルギニル化修飾の大幅な減少を検出できました。(Dr. Anna Kashina, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA、厚意による提供)。
注記:ヤギ血清は本ポリクローナル抗体による染色を阻害することが判明しているため、本製品を使用する際はサンプルブロッキングにBSAを使用することを推奨します。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
品質
A431細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、ヒトA431細胞ライセート中のN末端アルギニル化β-アクチンを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約43 kDa
物理的形状
アフィニティー精製。
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT264:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sunsook Hwang et al.
Cell death discovery, 7(1), 395-395 (2021-12-21)
The DNA damage response is essential for sustaining genomic stability and preventing tumorigenesis. However, the fundamental question about the cellular metabolic response to DNA damage remains largely unknown, impeding the development of metabolic interventions that might prevent or treat cancer.
Adrian Drazic et al.
Journal of molecular biology, 434(2), 167397-167397 (2021-12-14)
Actin is a hallmark protein of the cytoskeleton in eukaryotic cells, affecting a range of cellular functions. Actin dynamics is regulated through a myriad of actin-binding proteins and post-translational modifications. The mammalian actin family consists of six different isoforms, which
Li Chen et al.
Scientific reports, 9(1), 16669-16669 (2019-11-15)
Actin is a ubiquitous, essential, and highly abundant protein in all eukaryotic cells that performs key roles in contractility, adhesion, migration, and leading edge dynamics. The two non-muscle actins, β- and γ-, are ubiquitously present in every cell type and
Sougata Saha et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1337, 79-82 (2015-08-20)
Here we describe the biochemical assay for ATE1-mediated arginylation in microplate format, which can be applied to high-throughput screens for identification of small-molecule inhibitors and activators of ATE1, high-volume analysis of ATE1 substrates, and other similar applications. Originally, we have
Ting-An Lin et al.
Nutrients, 11(2) (2019-02-20)
The late stages of liver fibrosis are considered to be irreversible. Red quinoa (Chenopodium formosanum Koidz), a traditional food for Taiwanese aborigines, was gradually developed as a novel supplemental food due to high dietary fibre and polyphenolic compounds. Its bran