Merck
ACK5030GS
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit GST with 30kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
物質:
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
regenerated cellulose membrane
ポアサイズ:
30 kDa NMWCO
L ×直径:
12 cm (4.7 in.) × 2.97 cm
ろ過面積:
1 cm2
無菌性:
non-sterile
物質
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
regenerated cellulose membrane
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Amicon® Pro
パラメーター
10 mL sample volume
テクニック
buffer exchange: suitable
centrifugation: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling, concentration, enrichment)
L ×直径
12 cm (4.7 in.) × 2.97 cm
ろ過面積
1 cm2
ポアサイズ
30 kDa NMWCO
関連するカテゴリー
詳細
PLCGC
アプリケーション
Amicon Pro Affinity Concentration Kit GST - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating GSH-tagged proteins.
Ultrafiltration
特徴および利点
Minimum Final Concentrate Volume: 15 μL
構成
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 30 kDa, 3 ml GST Bind resin (Binding capacity: 5 to 8mg GST tagged protein/ml agarose), 125 mg Glutathione (reduced, free acid), 25ml GST Bind/Wash Buffer (10X), 5 ml GST Reconstitution buffer (10X)
物理的形状
Color Code:Clear with pink cap
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Yoon Sun Chun et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-08)
Accumulation of β-amyloid (Aβ) in the brain has been implicated in the pathology of Alzheimer's disease (AD). Aβ is produced from the Aβ precursor protein (APP) through the amyloidogenic pathway by β-, and γ-secretase. Alternatively, APP can be cleaved by
Jocelyne Hanquier et al.
Experimental parasitology, 211, 107868-107868 (2020-03-03)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite of great importance in human and veterinary health. The frontline treatment of antifolates suffers a variety of drawbacks, including toxicity and allergic reactions, underscoring the need to identify novel drug targets for new therapeutics