Merck
AP108C
Sigma-Aldrich
ヤギ抗モルモットIgG抗体、Cy3コンジュゲート
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
guinea pig
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
ヤギ抗モルモットIgG抗体、Cy3コンジュゲートは、モルモットIgG濃度を検出できます。IFでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体・コントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン検出用二次抗体
物理的形状
0.01Mリン酸ナトリウム、0.25M NaCl、pH 7.6、15 mg/mLウシ血清アルブミン(IgGフリー、プロテアーゼフリー)、および0.05%アジ化ナトリウムから凍結乾燥。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP108C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anthony Avellino et al.
International journal of molecular sciences, 24(15) (2023-08-12)
Cell cycle progression during development is meticulously coordinated with differentiation. This is particularly evident in the Drosophila 3rd instar eye imaginal disc, where the cell cycle is synchronized and arrests at the G1 phase in the non-proliferative region (NPR), setting
X chromosome control of meiotic chromosome synapsis in mouse inter-subspecific hybrids.
Bhattacharyya, T; Reifova, R; Gregorova, S; Simecek, P; Gergelits, V; Mistrik et al.
PLoS Genetics null
David Homolka et al.
Chromosoma, 121(1), 91-104 (2011-10-18)
During meiosis, pairing of homologous chromosomes and their synapsis are essential prerequisites for normal male gametogenesis. Even limited autosomal asynapsis often leads to spermatogenic impairment, the mechanism of which is not fully understood. The present study was aimed at deliberately
Natalie R Powers et al.
Science advances, 6(43) (2020-10-25)
In many mammals, genomic sites for recombination are determined by the histone methyltransferase PRMD9. Some mouse strains lacking PRDM9 are infertile, but instances of fertility or semifertility in the absence of PRDM9 have been reported in mice, canines, and a
Andrew S Lapato et al.
ASN neuro, 12, 1759091420979604-1759091420979604 (2020-12-11)
While seizure disorders are more prevalent among multiple sclerosis (MS) patients than the population overall and prognosticate earlier death & disability, their etiology remains unclear. Translational data indicate perturbed expression of astrocytic molecules contributing to homeostatic neuronal excitability, including water