安全性情報
AP164
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Rat IgG Antibody
Chemicon®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
Research Category
二次抗体及びコントロール抗体
Research Sub Category
全免疫グロブリン検出用二次抗体
Rabbit anti-Rat IgG Antibody detects level of Rat IgG & has been published & validated for use in ELISA, IP & WB.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AP164:
試験成績書(COA)