由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
免疫電気泳動によれば、この抗体は、マウスIgGの重鎖と反応しますが、ほとんどのマウス免疫グロブリンの軽鎖とは反応しません。 マウスIgMに対する抗体、または免疫グロブリン血清タンパク質に対する抗体は検出されませんでしたが、抗体は他の動物種の免疫グロブリンと交差反応する可能性があります。
免疫原
精製マウスIgG Fc断片
アプリケーション
ヤギ抗マウスIgG抗体、Fcは、マウスIgGのレベルを検出します。ELISA、IP、WBでの使用が発表され、検証されています。&&&
研究のカテゴリ
二次& コントロール抗体
二次& コントロール抗体
研究サブカテゴリー
フラグメント特異的二次抗体
フラグメント特異的二次抗体
物理的形状
アフィニティー精製F(ab′)2抗体、0.01% Sodium Phosphate、0.25 M NaCl(pH 7.6)の液体バッファー(保存剤無添加)に溶解。
保管および安定性
未希釈のアリコートは、+2~8°Cで最長6カ月間、無菌状態で保存できます。凍結融解しないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AQ127:
試験成績書(COA)
JCI insight, 7(21) (2022-09-21)
TGF-β plays a critical role in maintaining immune cells in a resting state by inhibiting cell activation and proliferation. Resting HIV-1 target cells represent the main cellular reservoir after long-term antiretroviral therapy (ART). We hypothesized that releasing cells from TGF-β-driven
Bioconjugate chemistry, 28(1), 230-238 (2017-01-18)
We investigated the effect of the protein corona on the function of nanoparticle (NP) antibody (Ab) conjugates in dipstick sandwich immunoassays. Ab specific for Zika virus nonstructural protein 1 (NS1) were conjugated to gold NPs, and another anti-NS1 Ab was
Nano today, 47, 101669-101669 (2022-11-10)
Global public health infrastructure is unprepared for emerging pathogen epidemics, in part because diagnostic tests are not developed in advance. The recent Zika, Ebola, and SARS-CoV-2 virus epidemics are cases in point. We demonstrate here that multicolored gold nanoparticles, when
Frontiers in molecular biosciences, 9, 1031756-1031756 (2022-10-29)
Over-expression of genetically encoded thioredoxin reductase 1 (TrxR1) TrxR1 can be toxic to cells due to the formation of a truncated version of the enzyme. We developed a new mammalian cell-based model to investigate TrxR1 activity. Fusion of the HIV-derived
Cells, 11(23) (2022-12-12)
Protein kinase B (AKT1) is a serine/threonine kinase and central transducer of cell survival pathways. Typical approaches to study AKT1 biology in cells rely on growth factor or insulin stimulation that activates AKT1 via phosphorylation at two key regulatory sites