安全性情報
CBL186
Sigma-Aldrich
抗DNA抗体、クローンAC-30-10
clone AC-30-10, Chemicon®, from mouse
別名:
Deoxyribonucleic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AC-30-10, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
この抗体は、マウスDNA、子ウシ胸腺DNA、M13 DNA、SV-40 DNA、複数のプラスミドなどの、さまざまな生物から抽出された天然変性DNAと反応します。 ポリdAT-ポリdAT、ポリdATなどの、塩基組成が異なる合成DNAとも反応します。複数種の多様な組織や、XLKE-A6(アフリカツメガエル)、RVF-SMC(ネズミカンガルー )、HeLa(ヒト)などの多様な細胞株におけるクロマチンなどのDNA含有構造も認識します。
アプリケーション
あらゆる形態の非変性および変性DNAと反応することから、研究(細胞生物学、分子生物学、微生物学)。培養細胞の組織上のDNA抗体を検出するための免疫蛍光アッセイ、特に自己抗体や自己免疫疾患の診断における信頼性の高いポジティブコントロール。
細胞培養のマイコプラズマ汚染の高感度検出。
凍結組織切片およびパラフィン組織切片用。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗DNA抗体、クローンAC-30-10は、DNAを検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、 IF、 IHC(P)で検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製および修復
物理的形状
この免疫グロブリンは、ゲルろ過で精製されており、0.09%アジ化ナトリウムと0.5% BSAを含むPBS、pH 7.4に含まれています。
フォーマット:精製
保管および安定性
保存期間は2~8℃で受領日から最長12カ月間です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL186:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Andong Qin et al.
Cells, 12(21) (2023-11-10)
Coxsackievirus B3 (CVB3), a single-stranded positive RNA virus, primarily infects cardiac myocytes and is a major causative pathogen for viral myocarditis (VMC), driving cardiac inflammation and organ dysfunction. However, whether and how myocardial damage is involved in CVB3-induced VMC remains
Pedro Silva-Pinheiro et al.
Nucleic acids research, 49(9), 5230-5248 (2021-05-07)
Mutations in POLG, encoding POLγA, the catalytic subunit of the mitochondrial DNA polymerase, cause a spectrum of disorders characterized by mtDNA instability. However, the molecular pathogenesis of POLG-related diseases is poorly understood and efficient treatments are missing. Here, we generate
Sebastian Aguirre et al.
Nature microbiology, 2, 17037-17037 (2017-03-28)
During the last few decades, the global incidence of dengue virus (DENV) has increased dramatically, and it is now endemic in more than 100 countries. To establish a productive infection in humans, DENV uses different strategies to inhibit or avoid
Genome-wide analysis reveals coating of the mitochondrial genome by TFAM.
Wang, YE; Marinov, GK; Wold, BJ; Chan, DC
Testing null
Mohammad T Hussan et al.
Current issues in molecular biology, 44(3), 1215-1223 (2022-06-21)
The presence of ectopic DNA in the cytoplasm induces inflammation and cell death. It has been widely reported that leakage of nuclear DNA into the cytoplasm can mainly be sensed by cyclic GMP-AMP synthase (cGAS). We recently reported that mitochondria-derived