安全性情報
CBL582
Sigma-Aldrich
抗CD19抗体 クローンHD37
clone HD37, Chemicon®, from mouse
別名:
B-lymphocyte Surface Antigen B4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
HD37, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... CD19(930)
特異性
CD19抗原(90 kDa)は、B前駆細胞の発生の最初期段階から、胚中心B細胞を含むすべての末梢B細胞と、検討したすべてのB細胞株およびB細胞白血病に発現しています。 T細胞および単球細胞株は陰性であり、抗原はB細胞が形質細胞に成熟する際に消失します。 抗原は、in vitroでの阻害がB細胞の活性化および増殖に影響を及ぼすI型膜内在性糖タンパク質です。
アプリケーション
抗CD19抗体 クローンHD37は、CD19の量を検出します;公表済み;FC、IP、IHにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫学
間接免疫蛍光染色法によるCD19陽性Bリンパ球および悪性B細胞の特定
白血病およびリンパ腫の表現型決定
クリオスタット凍結切片における正常および悪性CD19陽性Bリンパ球の特定
CD19抗原の免疫沈降
B細胞活性化とB細胞発生の制御におけるCD19/21複合体の研究
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
関連事項
先発品:CBL1322
物理的形状
このモノクローナル抗体は、10 mMアジ化ナトリウムと1 mg/mLウシ血清アルブミンを含有するリン酸緩衝生理食塩水に100 μg/mLの濃度で存在します。 実験室では、その特定の用途に使用する最適な作業用抗体価を決定することが推奨されます。
フォーマット:精製品
保管および安定性
購入後1ヵ月以内に使用する場合は4℃で保存し、長期保存する場合は抗体を少量ずつ分注し、 -20℃で保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL582:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G F Fischer et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 144(2), 638-641 (1990-01-15)
The CD24 Ag is present on human B cells from the earliest stages of B lineage development and is lost on terminal B cell maturation to plasma cells. This Ag is also expressed on mature forms of granulocytes. We studied
Sylvia Eash et al.
The American journal of pathology, 164(2), 419-428 (2004-01-27)
JC virus (JCV), a member of the polyomavirus family, causes a demyelinating disease of the central nervous system (CNS) in humans known as progressive multifocal leukoencephalopathy. Although glial cells are the principal target of JCV productive infection in progressive multifocal
Maristella Maggi et al.
Cancers, 13(22) (2021-11-28)
E. coli L-asparaginase is an amidohydrolase (EC 3.5.1.1) which has been successfully used for the treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia for over 50 years. Despite its efficacy, its side effects, and especially its intrinsic immunogenicity, hamper its usage in a
Gladys S Ingle et al.
British journal of haematology, 140(1), 46-58 (2007-11-10)
CD19 and CD21 (CR2) are co-receptors found on B-cells and various B-cell lymphomas, including non-Hodgkin lymphoma. To evaluate their suitability as targets for therapy of such lymphomas using internalization-dependent antibody-drug conjugates [such as antibody-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, (N2'-deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine) (MCC-DM1) conjugates, which require lysosomal
A Greiner et al.
Developmental immunology, 6(3-4), 187-195 (1998-11-14)
Low-grade MALT-type lymphomas are malignancies of mucosal marginal-zone B cells and preceded by reactive inflammatory lymphoid tissue. Experimental observations suggest that antigen and CD40 Ligand act during cognate T/B cell interaction and are crucial for germinal center B-cell maturation generating