Merck
CC065
Sigma-Aldrich
Human Tenascin
from human glioma cell line (U251), liquid, 0.1 mg/mL, suitable for cell culture
別名:
TN-C, Tenascin, Hexabrachion, Cytotactin, Neuronectin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
ヒトテネイシン-C精製タンパク質,
由来生物
human
品質水準
100
300
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
形状
liquid
分子量
280—300 kDa
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
溶解性
water: soluble
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Fibrinogen
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TNC(3371)
詳細
精製ヒトテネイシン-Cタンパク質。テネイシンについては以下が知られています。1)中枢神経系および間葉系由来の器官の発生において積極的な役割を果たすこと、2)成人の腫瘍の脈管構造に存在すること、3)細胞接着において機能を果たすこと。SDS-PAGEでは、このタンパク質は280-300 kD近辺に移動します。
製品の由来:ヒトグリオーマ細胞株(U251)。
アプリケーション
細胞接着アッセイ。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
関連事項
代替品:CC066
物理的形状
精製タンパク質は、保存剤を含まないPBS中の液体としてお届けします。
保管および安定性
受領日から最長12か月、-70ºCで保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CC065MG-KL:
CC065:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Azhar Maqbool et al.
World journal of cardiology, 8(5), 340-350 (2016-05-28)
To investigate the effect of Tenascin C (TNC) on the expression of pro-inflammatory cytokines and matrix metalloproteinases in human cardiac myofibroblasts (CMF). CMF were isolated and cultured from patients undergoing coronary artery bypass grafting. Cultured cells were treated with either
So-Young Yeo et al.
Nature communications, 9(1), 3016-3016 (2018-08-03)
Although fibroblasts are dormant in normal tissue, they exhibit explosive activation during wound healing and perpetual activation in pathologic fibrosis and cancer stroma. The key regulatory network controlling these fibroblast dynamics is still unknown. Here, we report that Twist1, a
Susobhan Sarkar et al.
Cancer research, 77(12), 3231-3243 (2017-04-19)
Oncogenic signaling by NOTCH is elevated in brain tumor-initiating cells (BTIC) in malignant glioma, but the mechanism of its activation is unknown. Here we provide evidence that tenascin-C (TNC), an extracellular matrix protein prominent in malignant glioma, increases NOTCH activity
Longui Ning et al.
BioMed research international, 2019, 1475705-1475705 (2019-12-31)
Tenascin-C (TNC) is an extracellular matrix glycoprotein expressed in response to inflammation and tissue damage. The role of TNC in patients with inflammatory bowel disease (IBD) is not well understood. In this study, we analyzed the expression of TNC in
Ting-Yu Huang et al.
BioMed research international, 2015, 712546-712546 (2015-04-04)
Urodele amphibians (Ambystoma mexicanum), unique among vertebrates, can regenerate appendages and other body parts entirely and functionally through a scar-free healing process. The wound epithelium covering the amputated or damaged site forms early and is essential for initiating the subsequent
プロトコル
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.