物質
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
特徴
hydrophilic
利用可能性
available only in Japan
パラメーター
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
ろ過面積
0.15 m2
ポアサイズ
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:カートリッジ
調製ノート
消毒プロトコール
80 °Cの熱湯で30分間
80 °Cの熱湯で30分間
滅菌法
80 °Cで30分間の熱湯消毒
80 °Cで30分間の熱湯消毒
アナリシスノート
≥10 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合