物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>6 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
L
10 ft
3.05 m
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.65 μm pore size
70 % porosity
キャパシティ
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Durapore®メンブレンでは、高流速、高スループット、低抽出物、幅広い化学適合性が得られます。親水性Duraporeメンブレンは、ナイロン、ニトロセルロース、PTFE膜に比べて結合するタンパク質がはるかに少ないです。
特長・利点
- 複数の孔径が利用でき(親水性および疎水性)、アプリケーションのニーズに応えます。
- Duraporeメンブレンフィルターは、 タンパク質結合性が非常に低く、サンプルとの相互作用を最低限に抑えることができ、回収率を最大化できます。
特長・利点
- 複数の孔径が利用でき(親水性および疎水性)、アプリケーションのニーズに応えます。
- Duraporeメンブレンフィルターは、 タンパク質結合性が非常に低く、サンプルとの相互作用を最低限に抑えることができ、回収率を最大化できます。
フィルターコード:DVPP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
生体液の清澄ろ過
その他情報
使用方法
- 生物の保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- アプリケーション:一般的なラボのろ過
- 用途:生物学的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径0.2 μm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します。 大型の生物学的汚染物質を選択的に保持する際には、孔径0.45 μm(以上)のメンブレンを通した液体ろ過を利用して、以後の培養と分析用に微生物を捕捉し増殖をサポートできます。
- 保存:乾燥した場所で保存してください。
- 廃棄:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
DVPP00010:
試験成績書(COA)