Merck
ECM642
Sigma-Aldrich
In Vitro血管透過性アッセイ(96ウェル)
This In Vitro Vascular Permeability Assay kit employs a 96-well plate, and provides an efficient system for evaluating the effects of chemicals & drug compounds on endothelial cell adsorption, transport & permeability.
別名:
Endothelial cell model for permeability assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質水準
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
wet ice
アプリケーション
Millipore® In Vitro血管透過性アッセイキットは、内皮細胞の吸着、輸送、および透過性に対する化学物質と薬物化合物の影響を評価するための効率的なシステムです。内皮単層を破壊または保護する可能性のある化合物の評価に理想的です。各In Vitro血管透過性アッセイキットには、96サンプルの評価に十分な試薬が含まれています。 In Vitro血管透過性アッセイキットは研究用途のみを目的としており、診断または治療用途では使用できません。
研究カテゴリー
細胞構造
構成
96ウェル透過性インサートアセンブリ、コラーゲン被覆:I型ラット尾部コラーゲンでプレコートした96個の連結された多孔性細胞培養インサートを含む96ウェルレシーバートレイ1枚。
レシーバートレイ、96ウェル:96ウェルプレート2枚。
FITC-デキストラン溶液:250 µLを含むバイアル2本。
細胞染色:10 mL入り1ボトル。
ブラックプレート、96ウェル不透明:96ウェルプレート1枚。
保管および安定性
キットは2~8°Cで保存し、受領日から4カ月以内に使用してください。 冷凍しないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ECM642:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
You-Hong Cheng et al.
PloS one, 12(11), e0187949-e0187949 (2017-11-11)
Recent evidence suggests that chemokine CXCL12, the cognate agonist of chemokine receptors CXCR4 and ACKR3, reduces thrombin-mediated impairment of endothelial barrier function. A detailed characterization of the effects of CXCL12 on thrombin-mediated human lung endothelial hyperpermeability is lacking and structure-function
Peng Sun et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 382(3), 266-276 (2022-07-03)
Diabetic nephropathy is a leading cause of end-stage renal disease, characterized by endothelial dysfunction and a compromised glomerular permeability barrier. Dysregulation of the angiopoietin 1 (ANGPT1)/angiopoietin 2 (ANGPT2) signaling axis is implicated in disease progression. We recently described the discovery
Guo-Xiang Ruan et al.
The EMBO journal, 31(7), 1692-1703 (2012-02-14)
Herein, we report that vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) engages the PI3K/Akt pathway by a previously unknown mechanism that involves three tyrosine kinases. Upon VEGF-A-dependent activation of VEGF receptor-2 (VEGFR-2), and subsequent TSAd-mediated activation of Src family kinases (SFKs)
Mohammad Shoeb et al.
Environmental research, 180, 108900-108900 (2019-11-13)
Inhalation of welding fume (WF) can result in the deposition of toxic metals, such as manganese (Mn), in the brain and may cause neurological changes in exposed workers. Alterations in telomere length are indicative of cellular aging and, possibly, neurodegeneration.
Kibbeum Song et al.
European journal of pharmacology, 869, 172891-172891 (2019-12-27)
The blood-brain barrier (BBB) is a highly selective permeability barrier that separates the circulating blood from the brain and extracellular fluid in the central nervous system (CNS). The BBB is formed by cerebral endothelial cells connected by tight junctions. Prion
資料
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.