Merck
ECM630
Sigma-Aldrich
フィブリンIn Vitro血管新生アッセイ
The Fibrin Gel In Vitro Angiogenesis Assay Kit represents a simple model of angiogenesis in which the induction or inhibition of tube formation by exogenous signals can be easily monitored.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
化学種の反応性
vertebrates
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
輸送温度
dry ice
詳細
緒言
血管新生は、新しい毛細血管を作り出すプロセスです。 多数の正常な(生殖および創傷治癒)および病的な(糖尿病性網膜症、関節リウマチ、腫瘍増殖と転移)プロセスの重要な要素です1。
CHEMICONフィブリンゲルIn Vitro血管新生アッセイキットは、96-ウェルまたはその他の形式で内皮細胞による血管形成を評価するための便利なシステムです。 フィブリンゲル上またはフィブリンゲル内で培養すると、内皮細胞はすみやかに整列し、開存性管腔を示す相互接続ネットワークを形成します2,3。 血管形成は、細胞接着、遊走、分化および増殖を含む多段階過程です4。 フィブリンゲルでの内皮細胞ネットワーク内の細胞間結合と管腔の形成は、VE-カドヘリン、avb3およびa5b1インテグリン、cdc42およびRac1 GTPアーゼ、ならびに膜型マトリックスメタロプロテアーゼ(MT-MMP)の作用に依存します2,3,5,6。 腫瘍細胞由来の血管内皮増殖因子/血管透過性因子は、腫瘍血管からのフィブリノゲンの漏出を促進し、フィブリンに富む血管新生促進性暫定的マトリックスの形成を促進するため、in vitroでのフィブリンゲル内の血管新生は、創傷治癒および腫瘍血管新生の正確なモデルとみなされています7。
フィブリンゲルの形成は、ヘテロ三量体であるフィブリノゲンがトロンビンによって酵素的に切断されることで開始されます8。 その結果生じた切断されたフィブリン分子は、半透明の規則的な多分子性の配列を形成します。 このキット中のフィブリノゲンおよびトロンビンの濃度と処方は、HUVECによる血管形成を最大化し、これらの血管を容易に可視化できるように最適化されています。
アプリケーション
アプリケーション
CHEMICONフィブリンゲルIn Vitro血管新生アッセイキットは、外因性シグナルによる血管形成の誘導または阻害を容易にモニタリングできる血管新生のシンプルなモデルです。 フィブリノゲンとトロンビン溶液を混合することで培養ディッシュにフィブリンゲルが簡単に速やかに形成されます。 血管形成の阻害物質または刺激物質をアッセイするには、フィブリンゲルの上に細胞を加える前に、試験を行うさまざまな濃度の阻害物質または刺激物質を内皮細胞懸濁液にあらかじめ混合してください。 細胞をプレーティングした翌日に2層目のフィブリンケルを追加することは任意ですが、これにより最適な生存および高度なネットワークと内腔形成が促進されます。 このアッセイは、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)やウシ毛細血管内皮(BCE)細胞などのさまざまな内皮細胞における血管の集合の程度のモニタリングに使用できます。
研究カテゴリー
細胞構造
構成
フィブリノゲン溶液:(Part No. 90244)10 mLボトル1本。
トロンビン溶液:(Part No. 90246)7.5 mLボトル1本。
100x ポジティブコントロール血管新生サプリメント:(Part No. 90247)0.5 mLバイアル1本。(フェノールレッドを含まないEBSS中に、ウシ膵臓由来の1.0 mg/mLのインスリン、0.55 mg/mLのヒトトランスフェリン(大部分が鉄を含まない)および0.5 μg/mLのセレンナトリウムが含まれています)。
保管および安定性
未開封のキット素材は、-20°Cまたは-70°Cで使用期限まで保存できます。 フィブリノゲン溶液を解凍した後は、室温で最長2週間保存できます。 解凍したトロンビン溶液は、4ºCで最長1か月保存できます。 解凍した100xポジティブコントロール血管新生サプリメントは、4ºCで最長1年間保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
ECM630:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proteomic and lipid characterization of apolipoprotein B-free luminal lipid droplets from mouse liver microsomes: implications for very low density lipoprotein assembly.
Huajin Wang,Dean Gilham,Richard Lehner
The Journal of Biological Chemistry null
Direct interactions of intraflagellar transport complex B proteins IFT88, IFT52, and IFT46.
Ben F Lucker,Mark S Miller,Slawomir A Dziedzic,Philip T Blackmarr,Douglas G Cole
The Journal of Biological Chemistry null
Gyungsoon Park et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 722, 179-189 (2011-05-19)
The model filamentous fungus Neurospora crassa has been the focus of functional genomics studies for the past several years. A high-throughput gene knockout procedure has been developed and used to generate mutants for more than two-thirds of the ∼10,000 annotated
Ksenya Shchors et al.
Genes & development, 20(18), 2527-2538 (2006-09-19)
Although induction of blood vessel growth is acknowledged as a pivotal requirement for the evolution of macroscopic tumors, the events that trigger onset of tumor angiogenesis remain largely obscure. The pervasive Myc oncoprotein is itself a potent inducer of angiogenesis
Recombinant norovirus-specific scFv inhibit virus-like particle binding to cellular ligands.
Khalil Ettayebi,Michele E Hardy
Virology Journal null
資料
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.