安全性情報
ABN174
Sigma-Aldrich
抗MNX1(HB9)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Motor neuron and pancreas homeobox protein 1, Homeobox protein HB9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, human
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
7
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MNX1(3110)
詳細
運動ニューロンおよび膵臓ホメオボックスタンパク質1(MNX1)は、リンパ系および膵臓組織で顕著に発現している転写因子です。膵臓の発生および機能に関与しています。MNX1の発現異常は、常染色体優性遺伝のクラリーノ症候群として知られています。
特異性
この抗体は、ホメオボックスDNA結合ドメインの一部を認識します。
その他の相同性:ゼブラフィッシュ(配列相同性94%)およびアフリカツメガエル(配列相同性89%)
免疫原
ヒトMNX1に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色: 希釈倍率1:1,000で使用、ヒト膵臓およびマウス大脳皮質組織中のMNX1を検出できます。
抗MNX1(HB9)抗体はMNX1(HB9)を検出し、ウェスタンブロッティングおよびIHCでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
PANC-1細胞ライセートでのウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのPANC-1細胞ライセートのMNX1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約50 kDa 一部の細胞ライセートでは、48 kDa付近に特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
Cos-1細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN174:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gonzalo Perez-Siles et al.
Disease models & mechanisms, 13(2) (2020-01-24)
ATP7A encodes a copper-transporting P-type ATPase and is one of 23 genes in which mutations produce distal hereditary motor neuropathy (dHMN), a group of diseases characterized by length-dependent axonal degeneration of motor neurons. We have generated induced pluripotent stem cell
G Perez-Siles et al.
Scientific reports, 10(1), 9262-9262 (2020-06-07)
Charcot-Marie-Tooth (CMT) is a group of inherited diseases clinically and genetically heterogenous, characterised by length dependent degeneration of axons of the peripheral nervous system. A missense mutation (p.R158H) in the pyruvate dehydrogenase kinase 3 gene (PDK3) has been identified as
Daehwan Kim et al.
Translational neurodegeneration, 11(1), 16-16 (2022-03-12)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is characterized by a progressive loss of motor neurons (MNs), leading to paralysis, respiratory failure and death within 2-5 years of diagnosis. The exact mechanisms of sporadic ALS, which comprises 90% of all cases, remain unknown. In
Toma Tebaldi et al.
Molecular cell, 71(2), 256-270 (2018-07-22)
The RNA-binding protein HuD promotes neurogenesis and favors recovery from peripheral axon injury. HuD interacts with many mRNAs, altering both stability and translation efficiency. We generated a nucleotide resolution map of the HuD RNA interactome in motor neuron-like cells, identifying
Ilary Allodi et al.
Scientific reports, 6, 25960-25960 (2016-05-18)
The fatal disease amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is characterized by the loss of somatic motor neurons leading to muscle wasting and paralysis. However, motor neurons in the oculomotor nucleus, controlling eye movement, are for unknown reasons spared. We found that