Merck
MABN68
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, K28/43
別名:
Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15, discs large homolog 4, discs, large homolog 4 (Drosophila), post-synaptic density protein 95
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
抗PSD95抗体、クローンK28/43, clone K28/43, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
K28/43, monoclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DLG4(1742)
詳細
PSD95(シナプス後肥厚95)は、代表的なアンカータンパク質のクラスで、さまざまな神経イオンチャンネルをシナプス後肥厚に局在させる働きをします。PSD95および関連タンパク質は、受容体チャンネルの細胞質カルボキシル末端のET/SXVモチーフを介してNMDA受容体および電位依存性K+チャンネルと相互作用するPDZドメインを有します。
免疫原
ヒトPSD95に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗PSD95抗体、クローンK28/43を用いたPSD95の検出は、IH、WB、ICでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:500で使用、ラット皮質組織中のPSD95を検出できます。
免疫細胞染色:独立したラボが前回のロットをICで使用しました。(Maeda, T., et al. (2005).Invest. Ophthalmol.Vis. Sci. 46(11):4320-4327)。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
品質
ラット脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、ラット脳組織ライセート10 µg中のPSD95を検出できます。
ターゲットの説明
約95 kDa、実測。
関連事項
先発品:04-1066
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN68:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Eriksson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 361(1), 127-132 (2007-07-31)
When screening a brain cDNA library, we found that the N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR3A binds to microtubule-associated protein (MAP) 1S/chromosome 19 open reading frame 5 (C19ORF5). The interaction was confirmed in vitro and in vivo, and binding of MAP1S was
Keisuke Handa et al.
Journal of virology, 81(3), 1379-1389 (2006-11-24)
In most cervical cancers, DNAs of high-risk mucosotropic human papillomaviruses (HPVs), such as types 16 and 18, are maintained so as to express two viral proteins, E6 and E7, suggesting that they play important roles in carcinogenesis. The carboxy-terminal PDZ
Optimized protocol for retinal wholemount preparation for imaging and immunohistochemistry.
Ivanova, E; Toychiev, AH; Yee, CW; Sagdullaev, BT
Journal of Visualized Experiments null
Lu Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(48), 10846-10857 (2004-12-03)
The specification and organization of glutamatergic synaptic transmission require the coordinated interaction among glutamate receptors and their synaptic adaptor proteins closely assembled in the postsynaptic density (PSD). Here we investigated the interaction between NMDA receptors and metabotropic glutamate receptor 5
Vibeke M Bruinenberg et al.
Nutrients, 8(4), 185-185 (2016-04-23)
The inherited metabolic disease phenylketonuria (PKU) is characterized by increased concentrations of phenylalanine in the blood and brain, and as a consequence neurotransmitter metabolism, white matter, and synapse functioning are affected. A specific nutrient combination (SNC) has been shown to