製品名
EmbryoMax® 2X Freezing Medium for ES Cells, formulated with 20% DMSO & Fetal Bovine Serum, The EmbryoMax 2X Freezing Medium for ES Cells is formulated with 20% DMSO & Fetal Bovine Serum and available in a 10 x 10 mL format.
品質水準
100
200
300
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
cryopreservation: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
詳細
The sera utilized in this medium is approved by the United States Department of Agriculture (USDA) to ensure that sera is free of diseases such as Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE).
包装
保管および安定性
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ES-002-10F:
ES-002-D:
ES-002-5F:
試験成績書(COA)
プロトコル
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.