Merck
EZAAWG474
Millipore
EZ-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
別名:
メンブレンフィルター, 半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
認証
ISO 7704
詳細
Yeast or mold
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
メーカー/製品名
EZ-Pak®
フィルタ直径
47 mm
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.8 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type wine
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Pakフィルターは、混合セルロースエステル(MCE)製で、孔径0.8 μm、白色、格子入り、直径47 mmです。EZ-Pakメンブレンとディスペンサーは、すぐに使用できる滅菌済みの個別包装されたメンブレンの利点とユニークな取り扱いやすさを組み合わせることで、メンブランフィルター(MF)法の検査用のフィルターの取り扱いを大きく改善します。これらのフィルターは、サンプルから酵母およびカビを回収するために、幅広く使用されます。
アプリケーション
微生物分析のためのメンブレンろ過法:水、ワイン、ビール、スポーツドリンクなどのろ過可能飲料用。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
EZAAWG474:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.