Merck
EZGSWG474
Millipore
EZ-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing
別名:
メンブレンフィルター、MCEフィルター、GSWG EZ-PAK, 半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
品質水準
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
メーカー/製品名
EZ-Pak®
フィルタ直径
47 mm
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
入力
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cosmetics
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Pak®フィルターは、混合セルロースエステル(MCE)製で、孔径0.22 µm、白色、格子入り、直径47 mmです。EZ-Pakフィルターは回収率が高く、一般的な微生物検査に適しています。EZ-Pak®メンブレンとディスペンサーは、分注にEZ Pak®カーブディスペンサーを用いて、すぐに使用できる滅菌済みの個別包装されたメンブレンの利点とユニークな取り扱いやすさを組み合わせることで、メンブランフィルター(MF)法の検査用のフィルターの取り扱いを大きく改善します。
アプリケーション
EZ-Pak®システムは、国際標準に従った、飲用水、ボトル入りの水、ミネラルウォーターの試験に適しています。これらのフィルターは臨床、化粧品、環境、食品と飲料、工業QC、および医薬品産業で使用されています。メンブランフィルター法によるビール、ボトル入りの水、サイダー、スポーツドリンク、およびワインの微生物分析に使用できます
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Fatemeh Gholami et al.
Environmental science and pollution research international, 26(34), 35218-35226 (2019-11-07)
Oxygen-releasing compounds (ORCs) have recently gained much attention in contaminated groundwater remediation. We investigated the impact of calcium peroxide nanoparticles on the groundwater indigenous bacteria in a bioremediation process by permeable reactive barrier (PRB). Three sand-packed columns were applied, including
関連コンテンツ
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
食品の微生物検査は、食品の安全性と品質管理において重要です。病原体と腐敗微生物を網羅する幅広い検査について詳しく見ていきましょう。
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.