Merck
EZFITL0HE1
Millipore
EZ-Fit®マニホールド向けMicrofil® VまたはMicrofil® Sろ過ヘッド(1ユニット)
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, pkg of 1 unit
別名:
Microfil® V or Microfil® S Filtration Head, For use with EZ-Fit® vacuum manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
316L stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
新しいMicrofilヘッドは、使いやすさを改善し、メンテナンスを減らし、汚染のリスクを制限するように設計されています。縁部分に途切れがないため、メンブレンを鉗子で容易かつ安全に移動可能であり、メンブレンのろ過部に触れるリスクが低下しています。多孔性ろ過サポートは、その端付近のどこを押しても取り外せます。
アプリケーション
一般的な微生物学的分析
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany