安全性情報
FCMAB115F
Sigma-Aldrich
抗TRA-1-60抗体、クローンTRA-1-60、FITCコンジュゲート
clone TRA-1-60, from mouse, FITC conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
結合体:
FITC conjugate
application:
FACS
ICC
クローン:
TRA-1-60, monoclonal
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
citations:
17
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TRA-1-60, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PODXL(5420)
詳細
ヒト胚性癌(EC)細胞は、奇形癌の幹細胞であり、生殖細胞腫瘍(GCT)の重要な要素です。分化時にダウンレギュレートされる複数の高分子量糖タンパク質抗原を発現しています。モノクローナル抗体TRA-1-60によって定義されるこれらの抗原の1つはGCT患者の血清中に検出され、特に血清ヒト絨毛性ゴナドトロピンまたはα-フェトプロテインが高値でない患者において、確立された血清マーカーであるヒト絨毛性ゴナドトロピンおよびα-フェトプロテインを補完する有用な物質となっています。
特異性
この抗体は、ヒト奇形腫幹細胞(EC)、ヒト胚性生殖細胞 (EG)およびヒト胚性幹細胞(ES)表面で発現されているTRA-1-60抗原と反応します。
マウスのEC、EG、ES細胞との免疫反応性は認められていません。 TRA-1-60およびTRA-1-81モノクローナル抗体(MAB4381)は、細胞周囲マトリックスであるプロテオグリカンと結合している抗原を認識します。TRA-1-60はシアリダーゼ感受性エピトープと反応し、TRA-1-81は同じ分子の未知のエピトープと反応します。
免疫原
- TRA-1-60に相当する全細胞
アプリケーション
1:100希釈した抗TRA-1-60 FITCコンジュゲート(カタログ番号:FCMAB115F)モノクローナル抗体とともに2-8°Cで2時間インキュベートした、固定したH9ヒトES細胞の免疫細胞染色。 多能性ヒトES細胞は、この抗体に対して強い免疫反応性を示します。
1:100希釈した抗TRA-1-60 FITCコンジュゲート (カタログ番号:FCMAB115F)モノクローナル抗体とともに37°Cで30分間インキュベートした生H9ヒトES細胞の免疫細胞染色。 多能性ヒトES細胞は、この抗体に対して強い免疫反応性を示します。
フローサイトメトリー:
細胞染色のための抗体希釈:
  • 一次抗体をPBSで1:5希釈して、抗体ワーキング溶液を調製します。
  • 下の表に示した細胞数に従って、ワーキング溶液のテストあたりの容量を分注します。
  • Guavaフローサイトメーターでは5 L
  • その他のフローサイトメトリー装置では10 L
5 μLのワーキング溶液:5 x 105Cells / 95 μL PBS。総反応容量100 μL
10 μLのワーキング溶液:1 x 106Cells / 90 μL PBS。総反応容量100 μL
この抗TRA-1-60抗体、クローンTRA-1-60、FITCコンジュゲートを用いたTRA-1-60の検出は、FC、ICでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
多能性・初期分化
ターゲットの説明
約235/410 kDa
物理的形状
0.09%未満のアジ化ナトリウムおよび15 mg/mL BSAを含むPBS中のFITCとコンジュゲートさせた精製マウスモノクローナルIgM
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、遮光して2-8ºCで冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
多能性ヒト胚性幹(ES)細胞
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB115F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cathelijn E M Aarts et al.
Stem cell research, 54, 102444-102444 (2021-06-29)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) were generated from blood outgrowth endothelial cells (BOECs) obtained from a healthy donor and from a patient diagnosed with Hermansky Pudlak Syndrome type 2 (HPS2), caused by compound heterozygous AP3B1 mutations (c.177delA and c.1839-1842delTAGA). BOECs
Chunbo Yang et al.
Human molecular genetics, 26(16), 3031-3045 (2017-05-19)
Hypoplastic left heart syndrome (HLHS) is among the most severe forms of congenital heart disease. Although the consensus view is that reduced flow through the left heart during development is a key factor in the development of the condition, the
Toshio Miki et al.
Stem cell research & therapy, 7, 8-8 (2016-01-14)
Amnion-derived stem cells have been proposed for cell replacement therapy and tissue regeneration. An easily accessible cell source, the placenta, allows us to potentially establish a bio-bank of cells for immunotype matched clinical applications. Several xeno-free (XF) cryopreservation media are
Irina Neganova et al.
Scientific reports, 7, 41693-41693 (2017-02-06)
Reprogramming of somatic cells to induced pluripotent stem cells (iPSCs) holds enormous promise for regenerative medicine. Reprogramming is a stepwise process with well-defined stages of initiation, maturation and stabilisation which are critically dependent on interactions between key pluripotency transcription factors
Dario Melguizo-Sanchis et al.
Cell death & disease, 9(2), 128-128 (2018-01-28)
Aplastic Anemia (AA) is a bone marrow failure (BMF) disorder, resulting in bone marrow hypocellularity and peripheral pancytopenia. Severe aplastic anemia (SAA) is a subset of AA defined by a more severe phenotype. Although the immunological nature of SAA pathogenesis