安全性情報
GF181
Sigma-Aldrich
ビメンチン、ヒト組換え体
別名:
VIM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
品質水準
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
ビメンチンはクラス III の中間径フィラメントタンパク質で、血管内皮や血液細胞などの間葉系由来の細胞に多く見られ、主要な細胞骨格構成成分として機能しています。間葉系由来細胞の細胞骨格構造におけるその重要性と豊富さから、ビメンチンは、間葉系由来細胞や、正常および転移性増殖の両方で起こりうる上皮間葉転換中の細胞内の発生マーカーとして頻繁に使用されています。細胞組織化とタンパク質制御において、複数の重要なプロセスに積極的に関与するビメンチンは、細胞質マトリックス内での小器官の固定、アストロサイトの形成、アポトーシスの実行段階における細胞成分の分解に関与しています。ビメンチンの正常な生理学的経路における異常は、創傷治癒や細胞の成長・発達に関与する運動性および方向性の遊走の欠損や、優性白内障の症例における水晶体上皮細胞におけるビメンチンの接着部位の蓄積に関与しています。
製品の起源:タンパク質は大腸菌で発現。
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
成長因子&受容体
物理的形状
製品は添加物を含まず、凍結乾燥前に 0.2 ミクロンフィルターでろ過されています。
保管および安定性
受領日から最長4か月、-20°Cで保存できます。開封前にバイアルを遠心してください。
水に溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度にします。 ボルテックスしないでください。長期間保存する場合は、担体タンパク質を含む緩衝液でさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°Cで保存することを推奨します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF181:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chih-Ming Tsai et al.
Journal of innate immunity, 12(4), 333-343 (2019-12-06)
Pathogenic microorganisms are sensed by the inflammasome, resulting in the release of the pro-immune and proinflammatory cytokine interleukin-1β (IL-1β). In humans, the paired <underline>s</underline>ialic acid-binding Ig-like lectin receptors Siglec-5 (inhibitory) and Siglec-14 (activating) have been shown to have reciprocal roles