安全性情報
MAB1794H
Sigma-Aldrich
抗ヒトB細胞(CD19)抗体、クローンFMC63、フィコエリスリンコンジュゲート
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
別名:
B-lymphocyte Surface Antigen B4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
結合体
PE
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FMC63, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD19(930)
詳細
生化学:
pI = 7.0
特異性
比較研究、抗原認識、およびCD19トランスフェクト細胞株との陽性反応に基づけば、この抗体の特異性はCD19モノクローナル抗体の特異性と同等です(Zola et al., 1988, 1989)。この抗体は、プレB細胞を含むヒトB系統細胞の表面で、96 kD一本鎖糖タンパク質を検出します。B細胞は、末梢血および組織で検出されます。この抗体は、慢性リンパ球性白血病を含むほとんどのB細胞悪性腫瘍およびほとんどのリンパ腫と反応しますが、多発性骨髄腫とは反応しません。
細胞反応性:
正常:末梢血および脾臓のすべてのBリンパ球を染色します。顆粒球、単球、血小板、赤血球およびTリンパ球では陰性です。
臨床:
B細胞慢性リンパ球性白血病(B-CLL) +
前リンパ球性白血病(PLL +
有毛細胞白血病(HCL) +
共通急性リンパ芽球性白血病(CALL) +
プレB急性リンパ芽球性白血病(pre-B-ALL) +
NULL-急性リンパ芽球性白血病(NULL-ALL) +
T-急性リンパ芽球性白血病(T-ALL) -
T共通リンパ球性白血病(T-CLL -
免疫原
Raji細胞
アプリケーション
この抗ヒトB細胞(CD19)抗体、クローンFMC63、フィコエリスリンコンジュゲートを用いたCD19の検出は、FCでの使用が検証されています。
この抗体は、フローサイトメトリーによる正常なBリンパ球の計数とB細胞悪性腫瘍のタイピングに有用です。
推奨される使用法
フローサイトメトリー -100 μLの全血あたり、または100 μLのバッファー中の1 x 10E(6)個の末梢血単核細胞(PBMC)あたり、バイアルから直接10 μLを使用してください。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫
関連事項
先発品:CBL141P
物理的形状
マウス腹水から精製。R-フィコエリスリンコンジュゲート。 抗体は、1.0mL PBS 0.01M、0.1%アジ化ナトリウム、pH 7.1、0.2% BSA溶液でお届けします。 各ロットの特性は、電気泳動とフローサイトメトリーで試験しています。
保管および安定性
2~8°Cで最長6か月保存できます。冷凍しないでください。遮光して保存してください。
警告:モノクローナル試薬溶液は、保存剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含みます。パイプ中にこの物質が蓄積することで生じる潜在的な危険があるため、使用済み試薬は十分な量の水とともに処分してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1794H:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gregory M Chen et al.
Cancer immunology research, 11(1), 13-19 (2022-10-19)
Chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy targeting CD19 has been a clinical breakthrough for pediatric B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL), and loss of the CD19 target antigen on leukemic cells represents a major mechanism of relapse. Previous studies have observed
資料
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
プロトコル
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
フローサイトメトリーのプロトコルの主なステップを理解して、今後のフローサイトメトリー実験を容易に行えるようにしましょう。