安全性情報
SAB4700704
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD19-FITC antibody produced in mouse
clone 4G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-B4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
結合体:
FITC conjugate
application:
FACS
ICC
クローン:
4G7, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
3
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD19(930)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody 4G7 recognizes CD19 (B4), a 95 kDa type I transmembrane glycoprotein of immunoglobulin superfamily, expressed on B lymphocytes and follicular dendritic cells; it is lost on plasma cells.
免疫原
Human CCL (chronic lymphocytic leukemia) cells
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700704-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)