Merck
MAB19292
Sigma-Aldrich
抗ADAM2抗体、クローン9D2.2
clone 9D2.2, Chemicon®, from mouse
別名:
Fertilin beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9D2.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
適合性
not suitable for immunohistochemistry
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADAM2(2515)
特異性
46~48 kDaの範囲のバンドを染色するイムノブロッティングによりマウスファーティリンβを認識します(複数のバンドが見られるのはさまざまなタンパク質グリコシル化のため)。
免疫原
SF9細胞で発現されたバキュロウイルスにより産生されたリコンビナントマウスファーティリン
アプリケーション
この抗ADAM2 抗体、クローン9D2.2は、ADAM2の検出において、ELISAおよびWBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500 ~ 1:1,000で使用、NBT/BCIP検出の標準アルカリホスファターゼを用いて、精子ライセートで検出。 化学発光検出ではさらに高い希釈倍率を使用できる可能性があります。
免疫組織染色には無効です。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
MMP & TIMP
物理的形状
0.25 M NaClおよび0.1% sodium azide含有の0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)中の1 mg/mL溶液。
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈アリコートで2~8°Cで最長12か月冷蔵保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB19292:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kathryn K Stein et al.
Biology of reproduction, 73(5), 1032-1038 (2005-07-15)
Adam2-null and Adam3-null male mice exhibit reduced levels of one or more ADAM proteins on mature sperm, in addition to the loss of the genetically targeted protein. ADAM protein loss was believed to occur posttranslationally, although the timing of loss
Ryo Yamaguchi et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 13(8), 851-861 (2008-09-11)
CD52 is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored antigen expressed on lymphocytes and in epididymal epithelial cells. CD52 is also known as "maturation-associated sperm antigen" but its function is unknown. We therefore generated Cd52 disrupted mice. The resulting Cd52 null mice were healthy
Yasutaka Ueda et al.
The Journal of biological chemistry, 282(42), 30373-30380 (2007-08-23)
A palmitate linked to the inositol in glycosylphosphatidylinositol (GPI) is removed in the endoplasmic reticulum immediately after the conjugation of GPI with proteins in most cells. Previously, we identified PGAP1 (post GPI attachment to proteins 1) as a GPI inositoldeacylase
Ryo Yamaguchi et al.
Biology of reproduction, 75(5), 760-766 (2006-07-28)
Male mice deficient for the calmegin (Clgn) or the angiotensin-converting enzyme (Ace) gene show impaired sperm migration into the oviduct and loss of sperm-zona pellucida binding ability in vitro. Since CLGN is a molecular chaperone for membrane transport of target
Daiji Kiyozumi et al.
Biology of reproduction, 109(4), 474-481 (2023-08-02)
The mammalian epididymis is the organ for functional sperm maturation. In rodents, the initial segment, the most proximal region of the epididymis, plays a critical role in sperm maturation. The luminal epithelial differentiation and the following gene expression of the