クローン
B3A, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB3(3690)
特異性
ヒトインテグリンβ3に特異的(他の動物種で試験されていません)
免疫原
胎盤から分離したヒトインテグリンαVβ3ヘテロ二量体
アプリケーション
フローサイトメトリー
インテグリンβ3を介したECMタンパク質への接着機能を阻害できます。
ウェスタンブロッティング(還元条件)最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
インテグリンβ3を介したECMタンパク質への接着機能を阻害できます。
ウェスタンブロッティング(還元条件)最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗インテグリンβ3抗体クローンB3A、アジ化物不含は、インテグリンβ3量の検出において、FC、FUNC、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
インテグリン
ターゲットの説明
110 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製マウス免疫グロブリン抗体、20 mM リン酸ナトリウムバッファー(pH 7.6)+250 mM NaCl溶液、保存剤不含
精製プロテインA
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:U251またはD54ヒト細胞株ウェスタンブロッティングでは膜の調製を推奨します。
ヒト内皮細胞(インテグリンαVβ3の発現は、ホルボールエステル刺激によって上方制御する必要があるかもしれません)。 皮膚(基底膜)
ポジティブコントロール:U251またはD54ヒト細胞株ウェスタンブロッティングでは膜の調製を推奨します。
ヒト内皮細胞(インテグリンαVβ3の発現は、ホルボールエステル刺激によって上方制御する必要があるかもしれません)。 皮膚(基底膜)
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2023Z:
試験成績書(COA)
PloS one, 15(1), e0220019-e0220019 (2020-01-17)
The migration of cancer cells is highly regulated by the biomechanical properties of their local microenvironment. Using 3D scaffolds of simple composition, several aspects of cancer cell mechanosensing (signal transduction, EMC remodeling, traction forces) have been separately analyzed in the
Molecular cancer, 9, 130-130 (2010-06-01)
Lung cancer is one of the most prevalent neoplasias in developed countries. Advances in patient survival have been limited and the identification of prognostic molecules is needed. Resistance to treatment is strongly related to tumor cell adhesion to the extracellular
PloS one, 12(2), e0171417-e0171417 (2017-02-07)
Microfluidic devices are becoming mainstream tools to recapitulate in vitro the behavior of cells and tissues. In this study, we use microfluidic devices filled with hydrogels of mixed collagen-Matrigel composition to study the migration of lung cancer cells under different
Cellular & molecular biology letters, 15(3), 496-506 (2010-06-08)
Listeria monocytogenes enters non-phagocytic cells by binding its surface proteins inlA (internalin) and inlB to the host's E-cadherin and Met, respectively. The two internalins play either separate or cooperative roles in the colonization of infected tissues. Here, we studied bacterial
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(3), 459-471 (2010-12-15)
To understand the functional and preclinical efficacy of targeting the urokinase plasminogen activator receptor (u-PAR) in ovarian cancer. Expression of u-PAR was studied in 162 epithelial ovarian cancers, including 77 pairs of corresponding primary and metastatic tumors. The effect of