安全性情報
MAB3224
Sigma-Aldrich
抗基底細胞サイトケラチン抗体
Chemicon®, from mouse
別名:
Cytokeratin 5 and others
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
rat, quail, guinea pig, human, hamster, canine, rabbit, pig, chicken
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT5(3852)
詳細
Cytokeratinsは、中間径フィラメントタンパク質のサブファミリーで、少なくとも20の異なるポリペプチドにより上皮組織において示される顕著な生化学的多様性を特徴とします。その分子量は40 kDaから68 kDaの範囲であり、等電点pHは4.9~7.8です。個々のサイトケラチンポリペプチドは1~20に分類されます。人体におけるさまざまな上皮は通常、上皮の種類に特徴的であるだけでなく、上皮内の成熟度や分化度とも関連しているサイトケラチンを発現します。Cytokeratinsサブタイプ発現パターンは、上皮悪性腫瘍の種類の区別における使用が多くなってきています。
特異性
MAB3224は、幅広い反応性を持つサイトケラチン抗体で、特にサイトケラチン5と反応します。 複合・重層上皮組織において基底細胞を染色します。前立腺上皮のいわゆる増幅期細胞などの幹細胞集団を認識します。
免疫原
ヒトCytokeratins。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1:100~1:1,000
凍結組織切片における免疫組織染色:1:100~1:200
免疫細胞染色:1:100~1:200
フローサイトメトリー:1:100~1:200
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗基底細胞サイトケラチン抗体は、基底細胞サイトケラチンのレベルを検出します。FC、IC、IH、WBでの使用が発表され、検証されています。&&&
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
サイトケラチン
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 精製免疫グロブリン、0.1% sodium azide含有バッファーに溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで -20°Cで最長6カ月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3224:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oct4A is expressed by a subpopulation of prostate neuroendocrine cells.
Sotomayor, P; Godoy, A; Smith, GJ; Huss, WJ
Prostate null