抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SP15, monoclonal
化学種の反応性
pig, rat, hamster, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYP(6855)
特異性
シナプトフィジン。CHO細胞に発現したシナプトフィジンと反応します。
免疫原
未精製シナプス免疫沈降物(ヒト)
アプリケーション
このAnti-Synaptophysin Antibody、clone SP15は、シナプトフィジン(Synaptophysin)検出を目的としたELISA、WB、IH(P)での使用について検証されています。
免疫組織染色1:200-1:5000。
ホルマリン固定(固定 <4週間)、パラフィン包埋
凍結
4% パラホルムアルデヒド
ウェスタンブロッティング 1:2,500-1:10,000。
ELISAは1:500。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ホルマリン固定(固定 <4週間)、パラフィン包埋
凍結
4% パラホルムアルデヒド
ウェスタンブロッティング 1:2,500-1:10,000。
ELISAは1:500。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
シナプスおよびシナプス生物学
シナプスおよびシナプス生物学
関連事項
先発品:04-1019
物理的形状
50 mM
保管および安定性
凍結した未希釈アリコートを-20°Cで最長12ヵ月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB329:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scientific reports, 9(1), 16737-16737 (2019-11-15)
A non-synonymous single nucleotide polymorphism of the human serotonin 5-HT2C receptor (5-HT2CR) gene that converts a cysteine to a serine at amino acid codon 23 (Cys23Ser) appears to impact 5-HT2CR pharmacology at a cellular and systems level. We hypothesized that
The Journal of comparative neurology, 518(22), 4531-4545 (2010-10-05)
Central oxytocin (OT) modulates many social behaviors, including female rat sexual receptivity, quantified as the copulatory stance known as lordosis. The expression of the lordosis response is modulated by OT action in the ventromedial nucleus of the hypothalamus (VMH), as
Scientific reports, 6, 26181-26181 (2016-05-18)
The functional network of human induced pluripotent stem cell (hiPSC)-derived neurons is a potentially powerful in vitro model for evaluating disease mechanisms and drug responses. However, the culture time required for the full functional maturation of individual neurons and networks
Gene, 648, 42-53 (2018-01-18)
The known functions of the human GCOM1 complex hub gene include transcription elongation and the intercalated disk of cardiac myocytes. However, in all likelihood, the gene's most interesting, and thus far least understood, roles will be found in the central
A Ca2+-dependent mechanism of neuronal survival mediated by the microtubule-associated protein p600.
The Journal of biological chemistry, 288(34), 24452-24464 (2013-07-19)
In acute and chronic neurodegeneration, Ca(2+) mishandling and disruption of the cytoskeleton compromise neuronal integrity, yet abnormalities in the signaling roles of cytoskeletal proteins remain largely unexplored. We now report that the microtubule-associated protein p600 (also known as UBR4) promotes