MAB348A4
Anti-Alzheimer Precursor Protein A4 Antibody, clone 22C11, Alexa488 Conj.
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
別名:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
22C11, monoclonal
化学種の反応性
rat, pig
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in mouse N1E-115 neuroblastoma cells.
ターゲットの説明
アナリシスノート
Mouse N1E-115 neuroblastoma cells
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB348A4:
試験成績書(COA)