安全性情報
MAB3584
Sigma-Aldrich
抗ヘテロクロマチンタンパク質-1α抗体 クローン2HP-1H5
ascites fluid, clone 2HP-1H5, Chemicon®
別名:
HP1a, Antigen p25, Chromobox Protein Homolog 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
2HP-1H5, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
化学種の反応性:
mouse, human
テクニック:
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
citations:
35
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2HP-1H5, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
適合性
not suitable for Western blot
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CBX5(23468)
詳細
クロマチン会合因子-1(chromatin assembly factor-1:CAF-1)は、複数のサブユニットで構成されるタンパク質複合体であり、p150、p60、p48として知られる3つのポリペプチドサブユニットを有します。CAF-1は、DNA複製時に新たに合成・アセチル化されたヒストンH3/H4を新生クロマチンに沈着させるヌクレオソーム会合因子です。
ヘテロクロマチンは、一般にS期の後期に複製する高密度でコイル状のクロマチンであり、遺伝子密度は低く、DNA修飾薬では比較的アクセスしづらい大型の反復DNAブロックを含むという特徴があります。S期の後期では、p150はヘテロクロマチン関連タンパク質1( HP1α、HP1β、HP1γ)と直接結合します。細胞が有糸分裂の準備をすると、CAF-1 p150と一部のHP1は、ヒストンH3のリン酸化と同時に、ヘテロクロマチンから徐々に解離します。HP1タンパク質は、有糸分裂の終わりにヒストンH3が脱リン酸化されると、クロマチンと再び結合します。
特異性
アミノ酸67~119のヘテロクロマチンタンパク質-1α(HP1α)と反応します。
免疫原
リコンビナントマウスIgG
アプリケーション
ヘテロクロマチンタンパク質-1α(別名:HP1a、抗原p25、Chromobox Protein Homolog 5)の検出における抗ヘテロクロマチンタンパク質-1α抗体 クローン2HP-1H5(マウスモノクローナル抗体)の使用はELISA、ICC、IHCで検証されています。
免疫細胞染色:1:500~1:5,000
免疫組織染色:1:500~1:5,000
ELISA:1:500~1:5,000。
ウェスタンブロッティング:推奨されません。ウェスタンブロッティングにはMAB3446を使用してください。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
腹水に溶解(保存料無添加)。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:HeLa細胞、3T3細胞、F9細胞、マウス胚
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB3584:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Targeting polycomb to pericentric heterochromatin in embryonic stem cells reveals a role for H2AK119u1 in PRC2 recruitment.
Cooper, S; Dienstbier, M; Hassan, R; Schermelleh, L; Sharif, J; Blackledge, NP; De Marco et al.
Cell Reports null
Putative Epimutagens in Maternal Peripheral and Cord Blood Samples Identified Using Human Induced Pluripotent Stem Cells.
Arai, Y; Hayakawa, K; Arai, D; Ito, R; Iwasaki, Y; Saito, K; Akutsu, K; Takatori et al.
BioMed Research International null
DNA methylation promotes Aurora-B-driven phosphorylation of histone H3 in chromosomal subdomains.
Monier, K; Mouradian, S; Sullivan, KF
Journal of Cell Science null
Dounia Djeghloul et al.
Stem cell reports, 6(6), 970-984 (2016-06-16)
The capacity of hematopoietic stem cells (HSC) to generate B lymphocytes declines with age, contributing to impaired immune function in the elderly. Here we show that the histone methyltransferase SUV39H1 plays an important role in human B lymphoid differentiation and
Mammalian ChlR1 has a role in heterochromatin organization.
Inoue, A; Hyle, J; Lechner, MS; Lahti, JM
Experimental Cell Research null