安全性情報
MAB4356
Sigma-Aldrich
抗DPPA-2抗体 クローン6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
別名:
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
6C1.2, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
mouse
テクニック:
western blot: suitable
citations:
6
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C1.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
western blot: suitable
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Dppa2(73703)
詳細
DPPA-2(発生多能性関連タンパク質2)は、マウス胎児胚細胞の核に局在する新規のOct-4関連タンパク質です。 DPPA-2はPOUおよびSox-2タンパク質ドメインの両方に対する結合部位を有し、主に原腸陥入後の発生中の生殖細胞系に発現します。 これらの関連は、このタンパク質が細胞の多能性の維持において非常に強力な支持的役割に関与していることを示唆しています。 がん細胞を用いた最近の研究では、DPPA-2が多能性マーカーとしての役割に加えて、異常な細胞増殖の存在やがん細胞の形成を示す胚性がん抗原—としても作用する可能性が示唆されています。
特異性
このモノクローナル抗体はマウスDPPA-2タンパク質を認識します。
他の動物種との反応性は検討されていません。
免疫原
完全長リコンビナント・マウスDPPA-2タンパク質。
アプリケーション
この抗DPPA-2抗体 クローン6C1.2は、WBにおける使用について検証済みであり、DPPA-2を検出できます。
研究のカテゴリ
幹細胞研究
研究のサブカテゴリ
多能性および初期分化
品質
(前ロットの代表的なデータに基づきます)。
ウェスタンブロッティング:推奨される使用濃度は、2 µg/mLです。
ターゲットの説明
約34 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、
150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
保存期間は未希釈液として2~8℃で最長12ヵ月間です。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB4356:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mélanie Eckersley-Maslin et al.
Genes & development, 33(3-4), 194-208 (2019-01-30)
The molecular regulation of zygotic genome activation (ZGA) in mammals remains an exciting area of research. Primed mouse embryonic stem cells contain a rare subset of "2C-like" cells that are epigenetically and transcriptionally similar to the two-cell embryo and thus
Oana Kubinyecz et al.
Development (Cambridge, England), 148(24) (2021-12-22)
Zygotic genome activation (ZGA) represents the initiation of transcription following fertilisation. Despite its importance, we know little of the molecular events that initiate mammalian ZGA in vivo. Recent in vitro studies in mouse embryonic stem cells have revealed developmental pluripotency
Celia Alda-Catalinas et al.
Cell systems, 11(1), 25-41 (2020-07-08)
Zygotic genome activation (ZGA) is an essential transcriptional event in embryonic development that coincides with extensive epigenetic reprogramming. Complex manipulation techniques and maternal stores of proteins preclude large-scale functional screens for ZGA regulators within early embryos. Here, we combined pooled
Sarah Tessier et al.
Nature communications, 13(1), 5726-5726 (2022-09-30)
Membrane-less organelles are condensates formed by phase separation whose functions often remain enigmatic. Upon oxidative stress, PML scaffolds Nuclear Bodies (NBs) to regulate senescence or metabolic adaptation. PML NBs recruit many partner proteins, but the actual biochemical mechanism underlying their
Ilan Theurillat et al.
Cell reports, 32(11), 108146-108146 (2020-09-17)
Post-translational modification by SUMO is a key regulator of cell identity. In mouse embryonic fibroblasts (MEFs), SUMO impedes reprogramming to pluripotency, while in embryonic stem cells (ESCs), it represses the emergence of totipotent-like cells, suggesting that SUMO targets distinct substrates