抗体製品の状態
ascites fluid
クローン
2/6, monoclonal
20/11, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
詳細
アデノウイルスは65~80 nm、非エンベロープ、正20面体の病原体で、呼吸疾患や胃腸疾患だけでなく、結膜炎にもしばしば関与します。 現在認識されているアデノウイルスのタイプは、40をはるかに超えます。有害効果もありますが、アデノウイルスはワクチン生産や遺伝子治療にも使用されています。 また、宿主細胞のがん抑制遺伝子に介入して細胞増殖をトリガする能力も有します。 アデノウイルスは調製が容易で、多重化が迅速かつ効率的であり、また感染してそのゲノム(研究者が作成した構造体を含む)をさまざまな分裂終了細胞の核へ送達できるため、例えばウイルス/宿主細胞相互作用、新規遺伝子や調節機構の真核細胞系への挿入、さらに抗がん治療遺伝子の送達に至る、幅広い研究用途および医療用途において極めて貴重です。
特異性
アデノウイルスの41種類のすべての血清型と反応します。
免疫原
アデノ3。
アプリケーション
EIA:1:1000
IFA:1:200
免疫組織染色:ホルマリン固定パラフィン包埋組織または凍結組織では1:400~1:1000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
IFA:1:200
免疫組織染色:ホルマリン固定パラフィン包埋組織または凍結組織では1:400~1:1000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗アデノウイルス(ブレンド)コーティング抗体、クローン2/6、20/11は、アデノウイルス(ブレンド)コーティングに対する抗体であり、ELISA、IF、IH、IH(P)に使用できます。
研究のカテゴリー
感染性疾患
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
未精製
防腐剤を含まない腹水。
保管および安定性
-20℃で出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
アデノウイルスコントロールスライド、カタログ番号5009-5
アデノウイルスコントロールスライド、カタログ番号5009-5
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB805:
試験成績書(COA)
Highly augmented cytopathic effect of a fiber-mutant E1B-defective adenovirus for gene therapy of gliomas.
Cancer Research null
Intravascular injections of a conditional replicative adenovirus (adl118) prevent metastatic disease in human breast carcinoma xenografts.
Gene Therapy null
Journal of virology, 96(5), e0109021-e0109021 (2021-07-08)
Human adenovirus type 4 (HAdV-E4) is the only type (and serotype) classified at present within species Human mastadenovirus E that has been isolated from a human host. Recent phylogenetic analysis of whole-genome sequences of strains representing the spectrum of intratypic
Future oncology (London, England), 14(22), 2265-2277 (2018-03-24)
Idelalisib (IDELA) treatment is associated with diarrhea/colitis (incidence of ∼15% grade ≥3). We performed a retrospective analysis of gastrointestinal biopsies from 29 patients treated with IDELA across nine clinical trials. A central core laboratory performed histopathologic review, immunohistochemistry, and droplet digital
Successful outcome of severe adenovirus hepatitis of the allograft following liver transplantation.
Transplant Infectious Disease : An Official Journal of the Transplantation Society null