Merck
MAB8241
Sigma-Aldrich
抗A型肝炎ウイルス抗体
Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
ELISA
IF
IHC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
A型肝炎ウイルス。中和エピトープに特異的。類縁ウイルスとは反応しません。
アプリケーション
IFA、IHC、ウェスタンブロッティング(1 mM DTTおよび2% SDS中の煮沸していないサンプルのみ):1:10~1:50
ELISA:1:20~1:200
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗A型肝炎ウイルス抗体はA型肝炎ウイルスのレベルを検出します。ELISA、IF、WB、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(PBS)、pH 7.2中の液体。
保管および安定性
保存期間は未希釈液として-20℃で最長12カ月間です。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8241:
試験成績書(COA)