Merck
MAB979
Sigma-Aldrich
抗エンテロウイルス71抗体、コクサッキーA16と交差反応、クローン422-8D-4C-4D
ascites fluid, clone 422-8D-4C-4D, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
クローン
422-8D-4C-4D, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
エンテロウイルス71と反応します。エンテロウイルス71 BrCr株を、1:14未満の力価で中和します。
免疫原
エピトープ:コクサッキーA16と交差反応します。
アプリケーション
1:1,000での間接的免疫蛍光染色。
(コクサッキーA16とも交差反応します)。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
この抗エンテロウイルス71抗体、コクサッキーA16と交差反応、クローン422-8D-4C-4Dは、エンテロウイルス71の検出において、IFでの使用が検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
未精製
防腐剤を含まない腹水。
保管および安定性
-20℃で出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
エンテロウイルスコントロールスライド、カタログ番号5066
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB979:
MAB979-KL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ming-Te Yeh et al.
PloS one, 6(11), e27082-e27082 (2011-11-10)
Enterovirus 71 (EV71) has emerged as a neuroinvasive virus responsible for several large outbreaks in the Asia-Pacific region while virulence determinant remains unexplored. In this report, we investigated increased virulence of unadapted EV71 clinical isolate 237 as compared with isolate
Combining multiplex reverse transcription-PCR and a diagnostic microarray to detect and differentiate enterovirus 71 and coxsackievirus A16.
Chen, Tsan-Chi, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 44, 2212-2219 (2006)
Elizabeth A Caine et al.
Journal of virology, 90(19), 8592-8604 (2016-07-22)
Hand, foot, and mouth disease (HFMD) has spread throughout the Asia-Pacific region, affecting millions of young children, who develop symptoms ranging from painful blisters around their mouths and hands to neurological complications. Many members of the genus Enterovirus (family Picornaviridae)
Rei-Lin Kuo et al.
PloS one, 8(5), e63431-e63431 (2013-05-08)
Induction of type-I interferons (IFNs), IFN-α/β, is crucial to innate immunity against RNA virus infection. Cytoplasmic retinoic acid-inducible gene I (RIG-I)-like receptors, including RIG-I and melanoma differentiation-associated gene 5 (MDA5), are critical pathogen sensors for activation of type-I IFN expression
Immunological and biochemical characterization of coxsackie virus A16 viral particles.
Chong, P; Guo, MS; Lin, FH; Hsiao, KN; Weng, SY; Chou, AH; Wang, JR; Hsieh, SY; Su, IJ; Liu, CC
Testing null