安全性情報
MABF1081Z
Sigma-Aldrich
Mouse IgG1-k Negative Control, clone MOPC-21, Azide Free Antibody
clone MOPC-21, from mouse
別名:
IgG1-k
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
クローン
MOPC-21, monoclonal
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
MOPC-21免疫グロブリンはアイソタイプ適合コントロールとして有用です。MOPC-21免疫グロブリンは未知の結合特異性を有し、マウスIgG1抗体のアイソタイプコントロールとして使用されています。
免疫原
この抗体の免疫原情報は、機密情報です。
アプリケーション
このマウスモノクローナル、マウスIgG1-kネガティブコントロール、クローンMOPC-21、アジ化物不含(カタログ番号:MABF1081Z)は、フローサイトメトリーでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリン・免疫&
物理的形状
アフィニティークロマトグラフィー
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナル抗体、10 mMリン酸ナトリウム(pH 7.2)+150 mM NaCl溶液 このモノクローナル抗体は、アフィニティークロマトグラフィーにより組織培養上清から精製しました。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
注記:この製品は未希釈で2~8°Cで保存することをお勧めします。長期間光に曝露することは避けてください。冷凍しないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF1081Z:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinola J N Williams et al.
Microbiology and immunology, 60(11), 754-769 (2016-11-20)
In this study, the effect of active infection with vaccinia virus Western Reserve (VACV WR) on expression of C-type lectin domain family 2 (CLEC2D), a ligand of the human NK cell inhibitory receptor NKR-P1, was examined. As predicted, VACV infection
Claire E Johnston et al.
PloS one, 7(10), e48195-e48195 (2012-11-08)
Chicken eggs are the main source of human Salmonella enterica serovar Enteritidis infection. S. Enteritidis infects the oviduct and ovary of the chicken leading to infection of developing eggs. Therefore, control in poultry production is a major public health priority.
C Valery et al.
The Journal of investigative dermatology, 116(3), 426-433 (2001-03-07)
Pancreatitis associated protein I is a secretory stress protein first characterized in pancreas during pancreatitis but also expressed in several tissues including hepatic, gastric, and colon cancer. Its concentration in serum can be significant. The relationship of pancreatitis associated protein
Osama M A Ibrahim et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(4), 2403-2413 (2012-03-14)
To investigate the lipid and DNA oxidative stress as well as corneal and retinal effects after ultraviolet B (UV-B) exposure in mice, with or without silicon hydrogel soft contact lenses (SCL). Twenty-eight C57BL6-strain male mice were divided into four groups:
Eveliina Pollari et al.
Journal of neuroinflammation, 8, 74-74 (2011-06-30)
Granulocyte colony stimulating factor (GCSF) is protective in animal models of various neurodegenerative diseases. We investigated whether pegfilgrastim, GCSF with sustained action, is protective in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ALS is a fatal neurodegenerative disease with