安全性情報
MABF174A
Sigma-Aldrich
Anti-CD3 (human), violetFluor® 450, clone SK7 Antibody
clone SK7, from mouse, violetFluor® 450
別名:
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD antigen CD3e, CD3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
violetFluor® 450
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SK7, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD3E(916)
アプリケーション
Anti-CD3 (human), violetFluor® 450, clone SK7 Antibody is an antibody against CD3 for use in Flow Cytometry.
品質
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
その他情報
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
法的情報
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF1742:
MABF1743:
試験成績書(COA)