安全性情報
MABF730
Sigma-Aldrich
抗Foxp3抗体(マウス)、APC、クローン3G3
clone 3G3, 0.2 mg/mL, from mouse
別名:
Forkhead box protein P3, Scurfin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
結合体:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
クローン:
3G3, monoclonal
化学種の反応性:
mouse
citations:
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G3, monoclonal
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Foxp3(20371)
詳細
3G3抗体はマウスの50~55 kDaの転写因子Foxp3と反応します。これはT細胞活性の中心的な調節因子であり、制御性T細胞(Treg)の発生と機能にとって重要です。Foxp3はTreg細胞において恒常的に高レベルで発現し、さらにTreg細胞はCD4+ CD25+であることが確認されています。静止している従来のT細胞(CD4+ CD25-)では、Foxp3の発現は制限されており、TCRが活性化されると、細胞のごく一部に一時的にのみ発現します。しかし、成長因子TGF-βは、ナイーブT細胞においてFoxp3の発現を誘導し、Foxp3+ Treg(誘導型Tregまたは適応型Tregと呼ばれる)への発達を促すことが示されています。これらの細胞は、胸腺に由来し、Treg細胞の大部分を占める、いわゆる"ナチュラル"Treg(CD4+ CD25、高Foxp3+)と表現型が類似しています。Tregは末梢性免疫寛容の維持に重要であり、自己免疫の発症に関与しています。フローサイトメトリー用のFoxp3抗原に対する抗体を選択する際には、バックグラウンドが高かったり、非特異的染色が観察される可能性があるため、文献を確認することが重要です。3G3抗体は、マウスおよびアカゲザルの細胞におけるFoxp3の細胞内検出に使用できます。
免疫原
この抗体の免疫原情報は、機密情報です。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗Foxp3(マウス)抗体、APC、クローン3G3は、Foxp3の検出において、フローサイトメトリーでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
品質
このモノクローナル抗体は、アフィニティクロマトグラフィーにより組織培養上清から精製しました。精製した抗体を、最適条件下でコンジュゲートさせ、未反応の色素を調製物から除去しました。
フローサイトメトリー:0.125 μgで使用、100万個のC57Bl/6脾臓細胞でFoxp3を検出できます。
物理的形状
サイズ排除クロマトグラフィー
精製マウスモノクローナル抗体、10 mM NaH2PO4バッファー(pH 7.2)+150 mM NaCl+0.1%ゼラチン溶液、最高0.1%のアジ化ナトリウム含有
保管および安定性
この製品は未希釈で2~8°Cで保存することをお勧めします。長期間光に曝露することは避けてください。冷凍しないでください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF730:
試験成績書(COA)