安全性情報
MABN1872
Sigma-Aldrich
抗ApoER2抗体 クローン4H3E6
clone 4H3E6, from rat
別名:
Low-density lipoprotein receptor-related protein 8, ApoER2, Apolipoprotein E receptor 2, LRP-8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
クローン:
4H3E6, monoclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
mouse
テクニック:
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
citations:
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H3E6, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Lrp8(16975)
詳細
低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質8(UniProt:Q924X6;別名ApoER2、アポリポタンパク質E受容体2、LRP-8)は、Lrp8(別名:Apoer2)遺伝子(マウス種ではGene ID:16975)にコードされています。マウスのApoeER2/LRP-8は、シグナルペプチド配列(a.a.1~28)で最初に産生される110 kDaのI型膜受容体です。成熟受容体には大きな細胞外領域(a.a.29~858)、膜貫通ドメイン(a.a.859~881)、細胞質側末端(a.a.882~996)があります。ApoER2は膜糖タンパク質のLDLRファミリーに属し、そのメンバーには低比重リポタンパク質受容体(LDLR)、超低比重リポタンパク質(VLDL)受容体、LDLR関連タンパク質(LRP)、メガリン(LRP-2)も含まれます。全体的な細胞外構造の特徴は、すべてのLDLRファミリーメンバーで類似しています。ApoER2は、リガンド結合を仲介する8つのシステインに富んだ補体型/LDLRクラスAリピートのクラスターと、それに続く2つのEGF様リピート(a.a.364~408および409~448)、およびエンドソームコンパートメントにおけるpH依存性リガンドの解離に関与するYWTDモチーフを含む5つのシステインに乏しいLDLRクラスBリピートのクラスター(a.a.495~714)を含みます。ApoER2とVLDLRはともにリーリンの受容体として機能します。リーリンは糖タンパク質であり、主に辺縁部のカハール・レチウスニューロンによって分泌され、層状新皮質の形成に不可欠な役割を果たします。免疫組織染色により、発生中のマウス大脳皮質におけるApoER2とVLDLRの異なる局在が明らかになり、VLDLRは辺縁帯(MZ)の先導過程の遠位部分に局在し、ApoER2は主にニューロン過程と多極細胞蓄積帯(MAZ)の多極細胞の細胞膜に局在していました。したがって、異なる発現パターンによって、発達中の大脳皮質における遊走の初期段階と後期段階の両方で、遊走ニューロンに対するリーリンの作用が異なる可能性があります。
特異性
クローン4H3E6(3E)は、野生型マウスの胚および新生児の脳組織においてApoER2の発現を検出しましたが、ApoER2ノックアウトマウスでは検出しませんでした(Hirota, Y., et al. (2015).J. Comp.Neurol.523(3):463-478)。
免疫原
59-a.aエクソン19をコードする配列を欠損するGSTタグ付きリコンビナント・マウスApoER2細胞質末端(Hirota, Y., et al. (2015)J. Comp.Neurol.523(3):463-478)。
エピトープ:細胞質ドメイン
アプリケーション
免疫蛍光染色:希釈倍率1:1,000で使用、4%パラホルムアルデヒド固定OCT包埋凍結胚E17.5マウス新皮質組織切片(日本・慶応義塾大学廣田由紀博士の厚意による)においてApoER2発現が検出できます。
免疫蛍光染色:この抗体では、野生型マウスの4%パラホルムアルデヒド固定OCT包埋凍結胚組織(E13.0~E18.5)と新生児脳組織(P0)において、発達段階依存性のApoER2発現パターンが検出されましたが、ApoER2ノックアウトマウスでは検出されませんでした(Hirota, Y., et al. (2015).J. Comp.Neurol.523(3):463-478)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、HEK293T細胞で外因性に発現されたHAタグ付き完全長マウスApoER2を検出できます(Hirota, Y., et al. (2015).J. Comp.Neurol.523(3):463-478)。
抗ApoER2 クローン4H3E6(カタログ番号:MABN1872)は、ApoER2を標的とするきわめて特異的なラットモノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色とウェスタンブロッティングで検証済みです。
研究のカテゴリ
神経科学
品質
胚性E16マウス脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、胚性E16マウス脳組織ライセート10µg中のApoER2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約110 kDa。算出値:106.8/109.8 kDa(アイソフォーム1成熟/プロフォーム)および93.35/96.35 kDa(アイソフォーム2成熟/プロフォーム)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG。
精製ラットIgG2a抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN1872:
試験成績書(COA)