Merck
MABS487
Sigma-Aldrich
抗修飾シトルリン抗体、クローンC4
clone C4, from human(Recombinant)
別名:
citrulline, modified citrulline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
human (Recombinant)
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C4, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1λ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
シトルリンは、中間代謝の一部で機能している取り込まれていないアミノ酸と考えられています。小腸の腸細胞によって産生されます。血漿および血清中のシトルリン濃度は、疾患発症中の小腸の機能と量の信頼できる非侵襲性のバイオマーカーと考えられています。またシトルリンは、タンパク質のホメオスタシスにおいて重要な役割を担っていることも示されています。修飾シトルリンは化学的に修飾したシトルリンで、免疫原性がより高くなっています。
免疫原
2,3-ブタンジオンモノオキシムとアンチピリンで修飾したシトルリン含有ペプチド
アプリケーション
この抗修飾シトルリン抗体は、修飾シトルリンの検出において、ウェスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgの処理済みHL-60細胞ライセート中の修飾シトルリンを抗ヒト二次抗体を用いて検出できます。
ELISA:ELISAにおいて修飾シトルリンを検出できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
シグナル伝達神経科学
品質
処理済みヒト角化細胞ライセートでのウェスタンブロッティングが評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgの処理済みヒト角化細胞ライセート中の修飾シトルリンを抗ヒト二次抗体を用いて検出できます。
物理的形状
ヒトリコンビナントモノクローナルIgG1λ、PBSバッファー溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MABS487:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Issa O Yusuf et al.
Neurobiology of disease, 192, 106414-106414 (2024-01-23)
Alteration in protein citrullination (PC), a common posttranslational modification (PTM), contributes to pathogenesis in various inflammatory disorders. We previously reported that PC and protein arginine deiminase 2 (PAD2), the predominant enzyme isoform that catalyzes this PTM in the central nervous
Association of citrullination with the progression of aortic stenosis.
Kim, et al.
Scientific Reports, 13, 8919-8919 (2023)
Katerina D Samara et al.
Respiratory research, 18(1), 218-218 (2017-12-31)
Increased protein citrullination and peptidylarginine deiminases (PADIs), which catalyze the citrullination process, are central in Rheumatoid arthritis pathogenesis and probably involved in the initial steps towards autoimmunity. Approximately, 10% of RA patients develop clinically significantly ILD. A possible shared role
Seema Qamar et al.
Cell, 173(3), 720-734 (2018-04-21)
Reversible phase separation underpins the role of FUS in ribonucleoprotein granules and other membrane-free organelles and is, in part, driven by the intrinsically disordered low-complexity (LC) domain of FUS. Here, we report that cooperative cation-π interactions between tyrosines in the
Melissa M Ledet et al.
BMC cancer, 18(1), 412-412 (2018-04-14)
Mammary cancer is highly prevalent in dogs and cats and results in a poor prognosis due to critically lacking viable treatment options. Recent human and mouse studies have suggested that inhibiting peptidyl arginine deiminase enzymes (PAD) may be a novel