安全性情報
SAB4301134
Sigma-Aldrich
抗6His ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
6Hisエピトープタグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
46 kDa
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
FLAGエピトープは、エンテロキナーゼ切断部位を持った、8アミノ酸タンパク質です。
特異性
抗体は、形質導入された6 x Hisタグを含むタンパク質を検出します。
免疫原
合成ペプチド:18XHis結合のKLH
アプリケーション
ウェスタンブロッティングなどの方法で6 Xヒスチジンに特異的な抗体を使用して、タンパク質の詳細な分析を行えます。この抗体は、形質移入または形質転換した細胞中の標的タンパク質のカルボキシ終端に融合したHisタグを認識します。
抗6His抗体は、ウェスタンブロッティングに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
この抗体は、形質移入または形質転換した細胞中の標的タンパク質のカルボキシ終端に融合したHisタグを認識します。
特徴および利点
どうぞ安心して弊社の抗体を評価してください。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳細は、こちらをご覧ください。
物理的形状
ウサギIgGは、0.05%NaN3、50%グリセロールを含むpH7.3のPBSとして提供されます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301134-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O-GlcNAcylation of fumarase maintains tumour growth under glucose deficiency
Wang T, et al.
Nature Cell Biology, 19(7), 833-833 (2017)
Local generation of fumarate promotes DNA repair through inhibition of histone H3 demethylation
Jiang Y, et al.
Nature Cell Biology, 17(9), 1158-1158 (2015)
Yun Chen et al.
Nucleic acids research, 46(7), 3643-3656 (2018-03-27)
TARS and TARS2 encode cytoplasmic and mitochondrial threonyl-tRNA synthetases (ThrRSs) in mammals, respectively. Interestingly, in higher eukaryotes, a third gene, TARSL2, encodes a ThrRS-like protein (ThrRS-L), which is highly homologous to cytoplasmic ThrRS but with a different N-terminal extension (N-extension).
The FLAG? peptide, a versatile fusion tag for the purification of recombinant proteins.
Einhauer A and Jungbauer A
Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 49(1-3), 455-465 (2001)
Lourena E Costa et al.
International journal of molecular sciences, 20(8) (2019-04-25)
Two Leishmania infantum mimotopes (B10 and C01) identified by phage display showed to be antigenic and immunogenic for visceral (VL) and tegumentary (TL) leishmaniasis; however, their biological targets in the parasites have not been identified. The aim of the present