Merck
MCRP24H48
Millipore
Millicell®ハンギング細胞培養インサート、PET 1 μm, 24-ウェル、48/pk
Discontinued with Replacement Product No. PTRP24H48
別名:
細胞培養インサート, 組織培養インサート, 組織培養プレート, 透過性培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質:
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
ポアサイズ:
1.0 μm
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
物質
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
パラメーター
50 °C max. temp.
フィルタ直径
6.5 mm
ろ過面積
0.3 cm2
サイズ
24 wells
表面積
0.3 cm2
ウェルの最大容量
440 μL
有効容積
200 μL
ポアサイズ
1.0 μm
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
細胞接着、細胞培養、細胞分化、ICCのため、24-ウェルプレートで使用する孔径1.0 μmのポリエチレンテレフタラート(PET)ハンギング細胞培養インサート。デバイス構成:24-ウェルプレート、孔径1 μm。Millicell®細胞培養インサートは、付着細胞や懸濁細胞用の使いやすく便利なデバイスです。アピカル側とバソラテラル側の両方から培地にアクセスできます。In vivoで生じている細胞増殖、構造、および機能に近い状態を模倣できます。また、Millicell®インサートでは、細胞単層の両側を検討することが可能です。
Millicell®ハンギングインサート:レシーバーにロード済み、または単独で入手可能
  • 共培養および浸透性アッセイ用です。
  • ユニークなデザインで、他のハンギングインサートよりもコンタミネーションリスクを抑えながら、より簡単にバソラテラル側へのアクセスが可能です。
  • 5種類の孔径および3種類の直径を用意しています。孔径1 μmは、光学的に透明で顕微鏡での観察に適しています。
  • ロード済み24-ウェルレシーバープレートまたは3種類の直径の個別のインサートがあります。
用途:細胞接着、細胞増殖、細胞分化、免疫細胞染色
アプリケーション
細胞接着、細胞培養、細胞増殖およびICCのため、24-ウェルプレートで使用する孔径1.0 μmのポリエチレンテレフタラートハンギング細胞培養インサート。
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.