Merck
PHCC360KIT
Millipore
Scepter 3.0携帯型自動セルカウンター
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
別名:
Cell counting instrument
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41131501
NACRES:
NC.56
メーカー/製品名
Scepter
テクニック
cell counting: suitable
粒径
6-36 μm
適合性
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
輸送温度
ambient
詳細
Scepter 3.0携帯型自動セルカウンターは、使いやすい携帯型のフォーマットで迅速な細胞計数を実現します。Scepter 3.0は研究目的でのみ使用することを意図しており、現在使用されている細胞を代表する細胞型を用いて検証されています。対象とする細胞培養の希釈液を調製したら、画面の指示に従ってサンプル採取のすべての手順を行います。ScepterセルカウンターがサンプルをScepterセルカウンターセンサーに吸引してから30秒以内に、Scepterセルカウンターの画面に以下が表示されます:
  • 細胞濃度
  • 平均細胞径
  • 平均細胞容積
  • 細胞径または容積分布のヒストグラム
デバイスには最大999個の計数結果が保存されます。これらの計数結果は、コンピュータにダウンロードしたり、今後の操作のためにアップロードしたりできます。
Scepter 3.0セルカウンターは、40uMおよび60uMの両方のScepter 3.0セルカウンターセンサーに適合します。このキット(PHCC360KIT)には、50個の60uMセンサーが含まれています。
構成
  • Scepter 3.0携帯型自動セルカウンター:1台
  • テスト用ビーズバイアル:1本
  • 充電器:1台
  • センサー(60μM):50個
その他情報
Scepter 3.0セルカウンターは、旧世代のセンサーには適合しません。適合するのは関連製品に掲載されているScepter 3.0セルカウンターセンサーのみです。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Data for validated human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Find answers to frequently asked questions about the Millicell® ERS 3.0, from probe depth adjustment to instrument maintenance and troubleshooting.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
プロトコル
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
関連コンテンツ
直感的に操作できるタッチスクリーンインターフェース、自立型ウェル内プローブ、自動データログ記録などによる使いやすさの強化により、TEER測定データの収集と分析が効率化されました。
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
すべて表示